SAB4200724
Anti-AGO2 antibody, Mouse monoclonal
clone AGO2-10, purified from hybridoma cell culture
Sinonimo/i:
Anti-Argonaute RISC catalytic component 2, Anti-Argonaute2, Anti-Eukaryotic translation initiation factor 2C 2, Anti-PAZ Piwi domain protein (PPD), Anti-Protein Argonaute 2, Anti-eIF2C 2
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified from hybridoma cell culture
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AGO2-10, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
~95 kDa
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
~1.0 mg/mL
tecniche
immunoblotting: 2-4 μg/mL using extract of HEK-293T cells transfected with human AGO2
immunoprecipitation (IP): 10-20 μg/test using HeLa cells extract
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... AGO2(27161)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)