Vai a
IF014
Interferone-β di topo, proteina ricombinante
Recombinant Human Interferon Beta 1a (Hu-IFNbeta 1a).
Sinonimo/i:
Fibroblast Interferon
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100000 units
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
511,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Assay:
≥95% (one N-glycosylation site)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in CHO cells
511,00 €
Spedizione prevista il22 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human
Quality Level
recombinant
expressed in CHO cells
assay
≥95% (one N-glycosylation site)
form
liquid
specific activity
3.99 x 108 U/mg
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 x 106 units/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Interferone Beta 1a umano (Hu-IFNbeta 1a), ricombinante. Il peso molecolare è di circa 23 kDa.
origine del prodotto: cDNA ottenuto da mRNA di fibroblasti umani espresso in cellule CHO.
Physical form
Liquido congelato in NaOAc 50 mM, pH 5,5, contenente BSA 0,1%.
Preparation Note
Una volta ricevuto, questo prodotto dovrebbe essere conservato a una temperatura inferiore a -70°C affinché possa mantenere la piena attività.
Scongelamento: immergere la provetta in acqua fredda corrente fino a che non inizia a scongelare. L'IFNβ scongelato dovrebbe essere conservato in aliquote da lavoro a -70°C per un massimo di sei mesi Evitare di sottoporre a ripetuti cicli di congelamento/scongelamento.
Il ricongelamento dovrebbe essere effettuato in ghiaccio secco o in un bagno ghiaccio secco/alcool. Ulteriori diluizioni del prodotto dovrebbero essere effettuate in tamponi contenenti proteine, ad esempio sieroalbumina bovina (BSA) allo 0,1%.
Analysis Note
Attività specifica: Determinata testando l'inibizione dell'effetto citopatico indotto da virus. In questo test antivirale per l'interferone, 1 unità/ml di interferone corrisponde alla quantità necessaria per produrre un effetto citopatico del 50%. Le unità sono determinate rispetto allo standard di riferimento internazionale per l'interferone beta umano (Hu-IFNbeta) fornito dai National Institutes of Health. Unità di attività misurata su cellule VERO con virus della stomatite vescicolare (VSV).
Other Notes
Sostituisce: IF008
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
IF007I9032IF005
biological source
human
biological source
human
biological source
mouse
biological source
mouse
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
recombinant
expressed in CHO cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
-
assay
≥95% (one N-glycosylation site)
assay
95%
assay
≥95%
assay
>98% (SDS-PAGE and HPLC)
concentration
1 x 106 units/mL
concentration
-
concentration
2560000 units/mL
concentration
-
form
liquid
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
liquid
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Colton R Martens et al.
PLoS pathogens, 18(2), e1010342-e1010342 (2022-02-23)
Viral infection of the heart is a common but underappreciated cause of heart failure. Viruses can cause direct cardiac damage by lysing infected cardiomyocytes. Inflammatory immune responses that limit viral replication can also indirectly cause damage during infection, making regulatory
Fanning Zeng et al.
Cells, 9(12) (2020-12-10)
Genetic knock-in using homology-directed repair is an inefficient process, requiring the selection of few modified cells and hindering its application to primary cells. Here, we describe Homology independent gene Tagging (HiTag), a method to tag a protein of interest by
Zhaowei Chu et al.
Nature communications, 13(1), 1859-1859 (2022-04-08)
The cohesin complex participates in the organization of 3D genome through generating and maintaining DNA loops. Stromal antigen 2 (STAG2), a core subunit of the cohesin complex, is frequently mutated in various cancers. However, the impact of STAG2 inactivation on
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
IF01404053252470646