Vai a
IF007
Proteina A interferone-α umana ricombinante
Purified Recombinant Human Interferon Alpha A (Hu-IFN-alphaA & Hu-IFN-alpha2a).
Sinonimo/i:
Interferon alpha-2
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
≥5000000 units
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
425,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
NACRES:
NA.75
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
Assay:
95%
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in E. coli
425,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
human
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
assay
95%
form
liquid
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
-65 to -96°C
General description
Interferone alfa A umano ricombinante purificato (Hu-IFN-alfaA; Hu-IFN-alfa2a). Gene umano: IFNA2
Origine del prodotto: cDNA ottenuto da mRNA di leucociti umani espresso in cellule E. coli.
Physical form
Congelato, in PBS contenente lo 0,1% di BSA.
Preparation Note
Una volta ricevuto, questo prodotto dovrebbe essere conservato a una temperatura inferiore a -70 °C perché possa mantenere la piena attività. Una volta scongelato, il contenuto della provetta dovrebbe essere suddiviso in provette separate in modo da ridurre al minino i cicli di congelamento e scongelamento. Ulteriori diluizioni del prodotto dovrebbero essere effettuate in tamponi contenenti proteine, ad esempio sieroalbumina bovina (BSA) allo 0,1%.
Analysis Note
Attività specifica: determinata mediante il dosaggio dell'inibizione dell'effetto citopatico indotto dal virus. In questo test antivirale per l'interferone, la quantità necessaria per produrre un effetto citopatico del 50% è circa 1 unità/ml di interferone.
Other Notes
Attività specifica: Le unità sono determinate rispetto allo standard di riferimento internazionale per l'interferone alfa A umano (Hu-IFN-alfaA) fornito dai National Institutes of Health. Unità di attività misurata su cellule bovine MDBK confrontate con il virus della stomatite vescicolare (VSV).
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
I4276I8657IF011
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
95%
assay
≥95%
assay
≥95%
assay
≥95%
biological source
human
biological source
human
biological source
rat
biological source
mouse
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in bacteria
recombinant
expressed in E. coli
form
liquid
form
buffered aqueous solution
form
lyophilized powder
form
liquid
storage temp.
-65 to -96°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
-65 to -96°C
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2