Vai a
EI8
Leupeptina
lyophilized powder, protease inhibitor, Chemicon®
Sinonimo/i:
N-acetil-L-leucil-L-leucil-L-arginina, Ac-Leu-Leu-Arg-H, Acetil-L-leucil-L-leucilargininal, Leupeptina emisulfato
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mg
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
350,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
eCl@ss:
32160405
Quality level:
350,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Leupeptina,
manufacturer/tradename
Chemicon®
Quality Level
shipped in
dry ice
General description
La leupeptina è un composto organico idrosolubile e permeabile alle cellule.[1] È prodotto da varie specie di actinomiceti e da diverse altre famiglie di funghi.[2]
Application
La leupeptina viene aggiunta come inibitore delle proteasi al tampone di lisi cellulare durante preparazione dei campioni.[3][4][5]
Biochem/physiol Actions
La leupeptina agisce come inibitore della proteasi lisosomiale e della calpaina (proteasi a serina e a cisteina).[6][1] Può essere utilizzato per ridurre la morte cellulare indotta da un′eccessiva attivazione della calpaina. Conferisce una significativa protezione ai danni causati dall'ototossicità della gentamicina nei confronti delle cellule ciliate.[1] Inibisce inoltre la degradazione delle proteine nei muscoli denervati di ratto e nei muscoli di topi con distrofia muscolare ereditaria. Può pertanto essere d′aiuto nell'ostacolare l'atrofia tissutale.[7]
Physical form
Liofilizzato.
Preparation Note
Conservare essiccato a -20ºC per un massimo di 18 mesi dalla data di ricevimento. Conservare il prodotto ricostituito in aliquote a -20ºC per un massimo di 6 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
L579362070L8511
Leupeptin
Sigma-Aldrich
EI8
Leupeptin
Leupeptin BioUltra, microbial, ≥95% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L5793
Leupeptin
Leupeptin >4000 U/mg
Sigma-Aldrich
62070
Leupeptin
Leupeptin synthetic, ≥85% (HPLC)
Sigma-Aldrich
L8511
Leupeptin
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Protein Blotting Survival Handbook: Tips and Tricks
Western blotting is one of the most commonly used techniques in the lab, yet difficulties persist in obtaining consistent, quality results. We’ve been helping scientists publish their Western blots for decades, with continued innovation and steadfast technical support. Explore our expanded portfolio of products, including optimized reagents for chemiluminescent and Ḁuorescent Westerns, as well as the SNAP i.d.® system, which reduces blocking, washing and antibody incubation time from hours to minutes.
The structure and activity of leupeptins and related analogs.
K Maeda et al.
The Journal of antibiotics, 24(6), 402-404 (1971-06-01)
P Libby et al.
Science (New York, N.Y.), 199(4328), 534-536 (1978-02-03)
The protease inhibitor leupeptin decreases protein degradation in rat skeletal and cardiac muscle incubated in vitro, while protein synthesis remains unaltered. Leupeptin also lowers protein breakdown in denervated rat muscles and affected muscles from mice with hereditary muscular dystrophy. Leupeptin
Karen Maes et al.
American journal of respiratory and critical care medicine, 175(11), 1134-1138 (2007-03-24)
Controlled mechanical ventilation (CMV) has been shown to result in elevated diaphragmatic proteolysis and atrophy together with diaphragmatic contractile dysfunction. To test whether administration of leupeptin, an inhibitor of lysosomal proteases and calpain, concomitantly with 24 hours of CMV, would
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
EI804053252741524