L8511
Leupeptina
powder, ≥85% (HPLC)
Sinonimo/i:
Acetil-Leu-Leu-Arg-al, N-acetil-L-leucilL-leucil-L-arginina
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Leupeptina, synthetic, ≥85% (HPLC)
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥85% (HPLC)
Forma fisica
powder
Solubilità
H2O: 50 mg/mL
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OS(O)(=O)=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O.CC(C)C[C@H](NC(C)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C=O
InChI
1S/2C20H38N6O4.H2O4S/c2*1-12(2)9-16(24-14(5)28)19(30)26-17(10-13(3)4)18(29)25-15(11-27)7-6-8-23-20(21)22;1-5(2,3)4/h2*11-13,15-17H,6-10H2,1-5H3,(H,24,28)(H,25,29)(H,26,30)(H4,21,22,23);(H2,1,2,3,4)/t2*15-,16-,17-;/m00./s1
CIPMKIHUGVGQTG-VFFZMTJFSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3