Vai a
ECM644
This In Vitro Vascular Permeability Assay kit employs a 24-well plate and provides an efficient system for evaluating the effects of chemicals & drug compounds on endothelial cell adsorption, transport & permeability.
Sinonimo/i:
Vascular permeability assay
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
24 assays
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
773,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.32
eCl@ss:
32161000
773,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
cell based assay: suitable
detection method
fluorometric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
&&
® It is ideal for measuring compounds that may disrupt or protect an endothelial monolayer. Ciascun kit del saggio di migrazione cellulare Chemicon contiene i reagenti sufficienti per l′analisi di 24 campioni. Il kit per il saggio di invasione cellulare CHEMICON è destinato esclusivamente ad usi di ricerca; non usare in applicazioni diagnostiche o terapeutiche.
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Preparation Note
° Non congelare.
Other Notes
24-Well Permeability Insert Assembly, Collagen-coated:
µ
One 96-well plate.
Sostituisce: ECM640
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ECM642ECM509ECM508
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
wgk
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Cell based angiogenesis assays to analyze new blood vessel formation for applications of cancer research, tissue regeneration and vascular biology.
Luca Maroni et al.
The American journal of pathology, 187(2), 366-376 (2016-12-03)
Microbial products are thought to influence the progression of cholangiopathies, in particular primary sclerosing cholangitis (PSC). Inflammasomes are molecular platforms that respond to microbial products through the synthesis of proinflammatory cytokines. We investigated the role of inflammasome activation in cholangiocyte
Sabrina Rohringer et al.
PloS one, 9(12), e114806-e114806 (2014-12-17)
Extracorporeal shockwave treatment was shown to improve orthopaedic diseases and wound healing and to stimulate lymphangiogenesis in vivo. The aim of this study was to investigate in vitro shockwave treatment (IVSWT) effects on lymphatic endothelial cell (LEC) behavior and lymphangiogenesis.
Yi-Shuan Sheen et al.
The Journal of pathology, 250(4), 452-463 (2020-02-08)
Epidermal growth factor receptor tyrosine kinase inhibitors (EGFR-TKIs) are used as a treatment for non-small-cell lung cancer. There have been some reports of EGFR-TKIs being associated with vascular adverse events. We found that EGFR-TKIs decreased the proliferation of HMEC-1s (immortalized
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
ECM64404053252413865
Domande
  1. What is the size of molecule in FITC-dextran?
    1 risposta
    1. The average MW of the FITC-dextran (Part # 90328) included in the kit is 2,000,000 (2 million) g/mol (or 2000 KDa).