Vai a
ECM508
Saggio di migrazione per chemotassi QCM, 24 pozzetti (8 µm), colorimetrico
The QCM 24-well Migration Assay is ideal for the study of chemotaxis cell migration. The assay uses a 24-well plate with an 8 micron pore size, with colorimetric detection.
Sinonimo/i:
cell migration assay, colorimetric chemotaxis assay
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
909,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.84
eCl@ss:
32161000
909,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
species reactivity (predicted by homology)
all
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
detection method
colorimetric
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
ll saggio di migrazione CHEMICON QCM a 24 pozzetti è ideale per lo studio della migrazione cellulare per chemiotassi. Ciascun kit del saggio di migrazione cellulare Chemicon contiene i reagenti sufficienti per l′analisi di 24 campioni. Essendo un test quantitativo è particolarmente adatto allo screening di agenti farmacologici.
Il saggio di migrazione CHEMICON QCM a 24 pozzetti è destinato esclusivamente a scopi di ricerca. Non usare in applicazioni diagnostiche.
Packaging
24 pozzetti
Preparation Note
Conservare i componenti del kit a 2-8°C fino alla data di scadenza. Non congelare.
Other Notes
Kit in piastra da 24 pozzetti per migrazione cellulare: (Cod. 90333) due piastre da 24 pozzetti con 12 inserti ciascuna (24 inserti in totale/kit).
Colorante per cellule: (Cod. 90144) un falcone da 20 mL.
Tampone di estrazione: (Cod. 90145) un falcone da 20 mL.
Bastoncini in cotone: (Cod. 10202) 50 per confezione.
Pinzette: (Cod. 10203) una per confezione.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ECM509ECM512ECM515
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
technique(s)
activity assay: suitable, cell based assay: suitable
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
manufacturer/tradename
Chemicon®, QCM
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
shipped in
wet ice
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
detection method
colorimetric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
detection method
fluorometric
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
flash_point_f
53.6 °F
flash_point_c
12 °C
wgk
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
"The successful, reliable culture of epithelial cells is critical for many areas of research, including dermatology, respiratory research, and cancer research. Because the breakdown of control mechanisms in epithelial cells is a frequent contributor to cancer progression and metastasis, epithelial cell culture is particularly important for cancer research. EpiGRO™ media formulations are optimized to provide better viability, proliferation rates, morphology and culture stability than other commercially available options. The media are provided in unique, light-blocking, temperature-monitored packaging to ensure stability and protect the media from damage by light, contamination, and excessive heat. The media do not require or contain any antimicrobials or phenol red. These components can cause cell stress and influence experimental results by masking the true performance or health of the cell culture. Phenol red acts like an estrogen and may stimulate growth independently of experimental variables. "
Visualizza tutti i contenuti correlati
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
ECM50804053252282065