Vai a
CC076
Collagene di topo, tipo IV:
from human placenta, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
538,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
liquid, solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1 mg/mL
Mol wt:
300 kDa
Assay:
95% (Human collagen type IV, SDS-PAGE)
538,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Collagene di topo, tipo IV:, 1 mg/mL, solution, BioReagent, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Level
assay
95% (Human collagen type IV, SDS-PAGE)
form
liquid, solution
mol wt
300 kDa
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<5% Human collagen types I-III, V, VI, and non-collagen proteins
input
sample type epithelial cells
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
solubility
water: soluble at 20 °C
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Laminin
, Peptide Source: Nidogen
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL4A1(1282)
General description
Il collagene umano di tipo IV è un elemento strutturale importante che si trova prevalentemente nella membrana basale della pelle. Si tratta di una proteina eterotrimerica a tripla elica nativa contenente due geni α1-like e un gene α2-like. Nei tessuti multicellulari, il collagene di tipo 4 forma una matrice extracellulare simile a un foglio che sussiste intorno ad alcuni tipi di cellule come gli adipociti, le cellule muscolari scheletriche, le cellule muscolari cardiache e le cellule muscolari lisce. Il collagene umano di tipo IV è stato estratto da tessuto dissezionato e lavato in acido acetico diluito dopo trattamento blando con pepsina. Il collagene di tipo IV è stato purificato tramite precipitazione salina differenziale. La purezza e il mantenimento della struttura a elica nativa sono stati accertati mediante SDS-PAGE e reazione con anticorpi monoclonali mirati specificamente al tipo di collagene. Peso molecolare: 300 kDa; Solubilità: 10 mg/mL Origine del prodotto: placenta umana, negativa per la presenza di anticorpi anti-HBsAg e HIV.
Application
Il collagene di tipo IV della placenta umana è adatto come materiale di rivestimento per studi di colture cellulari e per la formazione di gel di collagene. Il collagene umano di tipo IV è stato utilizzato: per preparare il gel di collagene per il test di invasione, per fornire una matrice di supporto per la valutazione della capacità invasiva dei monociti in un sistema di coltura cellulare[1]come proteina della matrice extracellulare (ECM) nell'analisi con microarray, per rivestire i vetrini di nitrocellulosa[2]per rivestire i microcanali della piastra P96-O2 e fornire una superficie per l'adesione e la crescita di cellule endoteliali (hMVEC) e di cellule epiteliali tubulari prossimali renali (hRPTEC) in un sistema di co-cultura.
Biochem/physiol Actions
Il collagene umano di tipo IV è associato alle sindromi di Alport e di Goodpasture, nonché a diverse malattie reumatologiche e dermatologiche, tra cui l'epidermolisi bollosa acquisita.
Physical form
Liquid purified protein. μ Salt-free, no preservative.
Preparation Note
Conservare a -20ºC per un massimo di 12 mesi. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Analysis Note
Retention of native structure was confirmed by ability to form microfibrils.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CC054C6745C5533
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
biological source
human
biological source
human
biological source
human cell culture
biological source
human placenta
assay
95% (Human collagen type IV, SDS-PAGE)
assay
90% (Human collagen type III, SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
0.3 mg/mL
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
liquid, solution
form
solution
form
solution
form
powder
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This page covers the ECM coating protocols developed for four types of ECMs on Millicell®-CM inserts, Collagen Type 1, Fibronectin, Laminin, and Matrigel.
Articoli
Extracellular matrix proteins such as laminin, collagen, and fibronectin can be used as cell attachment substrates in cell culture.
Contenuto correlato
As the focus of stem cell research undergoes a transition from animal to human models, researchers are in critical need of validated products to support the isolation, maintenance, differentiation, and characterization of human stem cells. While many reagents designed for rodent systems can be applied to human stem cell studies, they are not truly optimized for robust human stem cell culture or analysis. This is why human stem cell researchers have always trusted EMD Millipore, the first provider of commercially available human embryonic stem cells and human neural stem cell lines, to accelerate their research. All of our human stem cell systems are extensively tested in defined media culture, and differentiated progeny are comprehensively characterized with highly validated antibodies and detection reagents.
Visualizza tutti i contenuti correlati
Neutrophil Extracellular Traps Induce Tissue-Invasive Monocytes in Granulomatosis With Polyangiitis
Akiyama M, et al.
Frontiers in Immunology, 10, 2617-2617 (2019)
Isolation and partial characterization of a new human collagen with an extended triple-helical structural domain.
Bentz, H, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 80, 3168-3172 (1983)
Ana Maria Abreu-Velez et al.
North American journal of medical sciences, 4(1), 1-8 (2012-03-07)
Type IV collagen is a type of collagen found primarily in the skin within the basement membrane zone. The type IV collagen C4 domain at the C-terminus is not removed in post-translational processing, and the fibers are thus link head-to-head
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
CC07604053252280887
Domande
  1. Hola! Do you know which isoform of Collagen IVA is the predominant in this preparation? Thank you!
    1 risposta
    1. Collagen IVA1 should be the most abundant isoform in this preparation, however no analysis has been performed.