Vai a
CC054
Collagene umano di tipo III
from human placenta, liquid, 1 mg/mL, suitable for cell culture, used for gel formation
Sinonimo/i:
Collagene di tipo III da placenta umana
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
277,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.75
Biological source:
human
Form:
solution
Technique(s):
cell culture | mammalian: suitable
Concentration:
1 mg/mL
Assay:
90% (Human collagen type III, SDS-PAGE)
277,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Collagene umano di tipo III, 1 mg/mL, solution, Bioreagent, suitable for cell culture
biological source
human
Quality Segment
assay
90% (Human collagen type III, SDS-PAGE)
form
solution
manufacturer/tradename
Chemicon®
concentration
1 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
impurities
<1% Human collagen types II, IV-VI, and non-collagen proteins, <10% Human collagen type I
input
sample type epithelial cells
sample type mesenchymal stem cell(s)
sample type: human embryonic stem cell(s)
sample type induced pluripotent stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type pancreatic stem cell(s)
solubility
water: soluble at 20 °C
NCBI accession no.
UniProt accession no.
binding specificity
Peptide Source: Fibrinogen
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... COL3A1(1281)
General description
Il gene COL3A1, mappato sul cromosoma umano 2q32.2, codifica la catena alfa 1 del collagene di tipo III. Il collagene di tipo III è una proteina della matrice extracellulare contenente un lungo dominio a tripla elica formato da tre catene alfa 1. È uno dei principali componenti strutturali degli organi cavi, come i grandi vasi sanguigni, l'utero e l'intestino. Il collagene di tipo III umano è stato purificato mediante precipitazioni saline seriali, precipitazione alcolica e cromatografia DEAE di una estrazione mediante acido acetico di placenta umana seguita da blanda digestione con pepsina. Origine del prodotto: placenta umana, negativa agli anticorpi per HbsAG, HCV e HIV 1 e 2.
Application
Il collagene umano di tipo III è stato impiegato:
  • come proteina di matrice extracellulare (ECM) in analisi su microarray da depositare su slide rivestiti con film di nitrocellulosa per esperimenti di ibridazione mediante sonde (probing) e rivelazione[1]
  • per rivestire dispositivi microfluidici di migrazione e studiare l'impatto della matrice extracellulare (ECM) sulla migrazione cellulare
  • come controllo positivo nel saggio PRESTO-Tango di Gpr56 e nel saggio di pull-down di GTP-Rho, per valutare i suoi effetti sulla segnalazione e sulle interazioni cellulari[2]
Biochem/physiol Actions
Il collagene III viene inizialmente prodotto come procollagene, una proteina composta da tre catene pro-α1(III) che formano una molecola a tre eliche simile a una corda. Dopo la sintesi, la molecola di procollagene viene modificata dalla cellula. Le molecole di procollagene di tipo III vengono rilasciate all′esterno della cellula e quindi processate da enzimi che tagliano piccoli frammenti alle estremità N-terminale e C-terminale, con formazione del collagene maturo. Le molecole di collagene maturo si assemblano poi in fibrille. La reticolazione tra le molecole produce una fibrilla molto stabile, contribuendo alla funzione di rinforzo al tessuto propria del collagene
Physical form
Liquido in acido acetico 0,5 M, pH 2,5.
Preparation Note
Conservare a -20 ºC in aliquote non diluite per un massimo di 12 mesi dalla data di ricezione. Evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento.
Analysis Note
La conservazione della struttura nativa è stata confermata dalla capacità di formare microfibrille.
Other Notes
Composizione: [a1(III)]3, tripla elica nativa. Capacità di formare una struttura nativa elicoidale verificata da misurazioni ORD, competenza nella formazione di microfibrille e reattività con anticorpi monoclonali anti-collagene tipo-specifici.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
SOLO PER USO A FINI DI RICERCA. Qualora destinato ad essere impiegato a scopo di ricerca, questo prodotto risponde alle leggi vigenti in Francia, anche per quanto riguarda le attività di import ed export connesse alla sua acquisizione (art. L. 1211-1 paragrafo 2 del Codice di sanità pubblica — Code de la santé publique). Per l′importazione del prodotto, l′acquirente (ovvero l′utilizzatore finale) deve necessariamente ottenere dal Ministero della ricerca della Repubblica Francese l′autorizzazione di cui all′articolo 1245-5-1 II. del suddetto Codice di sanità pubblica. Ordinando questo prodotto, l′acquirente conferma implicitamente di aver ottenuto la debita autorizzazione all′importazione.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CC076CC077C5533
Collagene Bornstein and Traub Type IV, powder, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
C5533
Collagene
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human placenta
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
assay
90% (Human collagen type III, SDS-PAGE)
assay
95% (Human collagen type IV, SDS-PAGE)
assay
95% (SDS-PAGE)
assay
-
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
1 mg/mL
concentration
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solution
form
liquid, solution
form
solution
form
powder
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Collagene umano di tipo III
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c