Vai a
ABS16
Anticorpo FLAG
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, aging-associated gene 9 protein, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase, GAPDH, G3PDH, GAPD, OK/SW-cl.12, MGC88685, G3PD, EC 1.2.1.12
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
449,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
mouse, human, rat
Application:
WB
Citations:
211
449,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB374
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anticorpo FLAG, from rabbit, purified by affinity chromatography
biological source
rabbit
Quality Level
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity (predicted by homology)
guinea pig (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
General description
La gliceraldeide-3-fosfatodeidrogenasi (GAPDH) è un enzima glicolitico ubiquitario che viene moderatamente espresso in quasi tutti i tessuti. Come enzima ′costitutivo′ catalizza la sintesi dell′1,3-bifosfoglicerato, un intermedio "ad alta energia" utilizzato per la sintesi dell′ATP. Oltre al suo ruolo nel metabolismo nel citoplasma, è coinvolto negli stadi iniziali dell′apoptosi o nella risposta allo stress ossidativo in cui la GAPDH si trasferisce nel nucleo. Queste azioni potrebbero riflettere un ruolo della GAPDH nella riparazione del DNA o come carrier di molecole apoptotiche all′interno del nucleo. Si è inoltre scoperto che la GAPDH si lega specificamente a proteine implicate nella patogenesi di una serie di disordini neurodegenerativi, comprese la proteina precursore della beta-amiloide e la huntingtina, una ridotta funzione della GAPDH è stata osservata in fibroblasti di pazienti affetti da morbo di Huntington e di Alzheimer. La GAPDH è stata anche indicata come un bersaglio potenziale della tossicità cellulare mediata dall′ossido nitrico (NO). L′enzima completo e funzionale è un tetramero con ciascuna delle quattro subunità identiche poste ai vertici di un tetraedro. I siti di legame di questo enzima includono un sito di interazione con il NAD+ ed un sito che interagisce con la gliceraldeide-3-fosfato (GAP).
~36 kDa, osservato
Immunogen
Epitopo: C-terminale
Proteina ricombinante corrispondente alla porzione C-terminale della GAPDH umana, con tag GST.
Application
Categoria di ricerca
Signaling
L'anticorpo anti-gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi è un anticorpo policlonale purificato per affinità comunemente utilizzato. L′uso di questo anticorpo è supportato da pubblicazioni soggette a revisione da parte di esperti ed è in grado di rilevare in modo affidabile la gliceraldeide-3-fosfato deidrogenasi (GAPDH). E′ validato per l'uso in WB.
Biochem/physiol Actions
Questo anticorpo riconosce la GAPDH a livello del C-terminale.
Physical form
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione per affinità
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 °C.
Analysis Note
Controllo
Lisato di cellule HEK293
Valutato con metodica Western blot su lisati di cellule Hek293.
Western blotting: Questo anticorpo usato alla concentrazione 0,5 µg/signaling ha rilevato la GAPDH in 10 µg di lisato di cellule Hek293.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
AB2302G9545SAB2500451
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
biological source
rabbit
biological source
chicken
biological source
rabbit
biological source
goat
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human, mouse, horse, rat
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
human
UniProt accession no.
P04406
UniProt accession no.
P04406
UniProt accession no.
P04406
UniProt accession no.
P04406
Gene Information
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
Gene Information
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
Gene Information
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
rat ... Gapdh(24383)
Gene Information
human ... GAPDH(2597)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo FLAG
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Jean Frédéric Boyer et al.
Arthritis research & therapy, 18, 56-56 (2015-01-01)
Anti TNF drugs have been widely used in rheumatoid arthritis (RA) but only 70 to 80 % of patients respond to this therapy. Exploring the mode of action of anti-TNF drugs remains important in order to improve the efficiency of the
Mitochondrial peroxiredoxin 3 regulates sensory cell survival in the cochlea.
Chen, FQ; Zheng, HW; Schacht, J; Sha, SH
Testing null
Jun Chen et al.
Journal of the Association for Research in Otolaryngology : JARO, 17(4), 289-302 (2016-04-21)
Loss of auditory sensory hair cells is the major pathological feature of noise-induced hearing loss (NIHL). Currently, no established clinical therapies for prevention or amelioration of NIHL are available. The absence of treatments is due to our lack of a
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
ABS1604053252645563