Vai a
AB2302
Anticorpo anti-GAPDH
chicken polyclonal
Sinonimo/i:
glyceraldehyde 3-phosphate dehydrogenase, aging-associated gene 9 protein, glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
156,00 €
100 μg
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
481,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mouse, horse, rat
Application:
WB
Citations:
251
156,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB374
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anticorpo anti-GAPDH, from chicken, purified by affinity chromatography
biological source
chicken
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mouse, horse, rat
species reactivity (predicted by homology)
canine (based on 100% sequence homology), equine (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient, wet ice
storage temp.
2-8°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GAPDH(2597)
mouse ... Gapdh(14433)
General description
La gliceraldeide-3-fosfatodeidrogenasi (GAPDH) è un enzima glicolitico ubiquitario presente a livelli discretamente elevati in quasi tutti i tessuti. Come enzima ′costitutivo′ catalizza la sintesi dell′1,3-bifosfoglicerato, un intermedio "ad alta energia" utilizzato per la sintesi dell′ATP. Oltre a esplicare la sua attività nel citoplasma dove concorre al metabolismo cellulare, la GAPDH è in grado anche di trasferirsi nel nucleo dove è coinvolta negli stadi iniziali dell′apoptosi o nella risposta allo stress ossidativo. Queste azioni potrebbero riflettere un ruolo della GAPDH nella riparazione del DNA o come carrier di molecole apoptotiche all′interno del nucleo. Si è inoltre scoperto che la GAPDH si lega specificamente a proteine implicate nella patogenesi di una serie di disordini neurodegenerativi, comprese la proteina precursore della beta-amiloide e la huntingtina; una funzionalità ridotta della GAPDH è stata osservata in fibroblasti di pazienti affetti da morbo di Huntington e di Alzheimer. La GAPDH è stata anche indicata come possibile bersaglio della tossicità cellulare mediata dall′ossido nitrico (NO). L′enzima completo e funzionale è un tetramero in cui ciascuna delle quattro subunità identiche sono collocate ai vertici di un tetraedro. I domini di legame di questo enzima includono un sito che interagisce principalmente con il NAD+ e un sito che interagisce con la gliceraldeide-3-fosfato (GAP).
~38 kDa
Immunogen
Epitopo: regione che interagisce con WARS
Peptide lineare, coniugato con KLH, corrispondente alla regione che interagisce con WARS della GAPDH umana.
Application
Categoria di ricerca
Metabolismo
Questo anticorpo anti-GAPDH consente di determinare i livelli di questo enzima; è stato descritto in letteratura e convalidato per l'impiego in WB.
Western blotting (SNAP ID): un lotto precedente alla concentrazione di 0,125 µg/mL ha permesso di rivelare GAPDH in 10 µg di lisati di cellule NIH/3T3 e di cellule PC12.
Biochem/physiol Actions
Questo anticorpo riconosce la GAPDH.
Physical form
Anticorpo policlonale purificato di pollo in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 M con azoturo di sodio allo 0,05%.
Purificazione per affinità
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 °C.
Analysis Note
Controllo
Lisato di cellule HEK293
Valutata mediante Western blotting su lisato di cellule Hek293 e PC12.
Western blotting: questo anticorpo alla concentrazione di 0,0625 µg/mL ha rilevato la GAPDH in 10 µg di lisato di cellule Hek293 e di cellule PC12.
Other Notes
Concentrazione: la concentrazione specifica di ogni lotto è riportata sul Certificato d′Analisi corrispondente.
Concentrazione: fare riferimento alla scheda tecnica specifica del lotto.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
G9545SAB2500450SAB2500451
Anti-GAPDH ~1 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sigma-Aldrich
G9545
Anti-GAPDH
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
chicken
biological source
rabbit
biological source
goat
biological source
goat
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
shipped in
ambient, wet ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
species reactivity
human, mouse, horse, rat
species reactivity
mouse, rat, human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
technique(s)
immunoprecipitation (IP): 5-10 μg using mouse NIH3T3 cell lysates, indirect immunofluorescence: 5-10 μg/mL using rat NRK cells, western blot: 0.1-0.2 μg/mL using whole extract of human HeLa cells
technique(s)
immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, indirect ELISA: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Anticorpo anti-GAPDH
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c