Vai a
ABE332
Anticorpo anti-fosfo-IGF-1R (Tyr1161/ Tyr1165/ Tyr1166)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinonimo/i:
Insulin-like growth factor 1 receptor, Insulin-like growth factor I receptor, IGF-I receptor, CD221, Insulin-like growth factor 1 receptor alpha chain, Insulin-like growth factor 1 receptor beta chain
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
200 μL
Disponibile per la spedizione OGGIdaMerck S.p.A
433,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, pig
Application:
WB, cell based assay
Citations:
6
433,00 €
Disponibile per la spedizione OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, pig
species reactivity (predicted by homology)
mouse (based on 100% sequence homology), Xenopus (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology), chicken (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology)
technique(s)
cell based assay: suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pTyr1161/pTyr1165/pTyr1166)
Gene Information
human ... IGF1R(3480)
General description
I recettori per l′IGF possono essere suddivisi in due tipologie in base alle loro affinità relative nei confronti di IGF-1 rispetto a IGF-2. Il recettore IGF-1 (IGF-1R) mostra maggiore affinità per IGF-1 rispetto a IGF-2 e lega debolmente l'insulina. È una proteina transmembrana eterotetramerica costituita da due subunità alfa (130 kDa) e due beta (95 kDa) unite da diversi ponti disolfuro. Sia le subunità alfa sia le beta sono codificate da un unico cDNA che origina un precursore del recettore. Il recettore IGF-1 ha pertanto una struttura simile a quello del recettore dell′insulina. Il polipeptide prorecettore viene scisso proteoliticamente e, attraverso la formazione di ponti disolfuro, assemblato in un eterotetramero, la forma matura del recettore. Il recettore IGF-1 viene altamente espresso in tutti i tipi di cellule e tessuti ed è altamente sovraespresso nella maggior parte dei tessuti maligni dove funziona come agente anti-apoptotico mediando vie di segnalazione che migliorano la sopravvivenza cellulare.
Visualizzato a ~95 kDa. IGF-1R può essere scisso a dare la catena alfa (aa 31-736) e la catena beta (aa 741-1367) del recettore del fattore di crescita insulino-simile 1. È noto che entrambe le catene contengono più siti dove è possibile la glicosilazione. Esistono recettori del fattore di crescita insulino-simile-1 ibridi, in cui sono presenti subunità beta differenti. (Moss, A.M., et al. (1993). Biochem J. 294( Pt 3):685-692.)
Immunogen
Epitopo: IGF-1R fosforilato in Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166.
Peptide lineare coniugato con KLH corrispondente a IGF-1R umano fosforilato in Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166.
Application
Categoria di ricerca
Epigenetica & funzione nucleare
Segnalazione
Individuate il fosfo-IGF-1R (Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166) con questo anticorpo anti-fosfo-IGF-1R (Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166) in lavori di WB e nei saggi di funzionalità cellulare.
Saggio di Western blotting/ inibizione con peptide: un lotto rappresentativo ha rilevato IGF-1R in un lisato di cellule HEK293 trattate con IGF1.
Sottocategoria di ricerca
Insulina/Trasduzione del segnale correlato all′energia
Insulina/Trasduzione del segnale correlato all′energia
Biochem/physiol Actions
Questo anticorpo riconosce IGF-1R fosforilato sui gruppi tirosinici Tyr1161/Tyr1165/Tyr1166. Si prega di notare che alcune fonti elencano come siti di fosforilazione Tyr1131/Tyr1135/Tyr1136. Questa discrepanza è dovuta alla rimozione della catena segnale costituita da 30 amminoacidi per il processamento della proteina.
Physical form
Anticorpo policlonale di coniglio purificato in tampone contenente Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificato per affinità
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 °C.
Analysis Note
Controllo
Lisato di cellule HEK293 trattate e non trattate con IGF1
Valutata mediante Western blotting su lisati di cellule Hek293 trattate con IGF1.
Western blotting: una diluizione 1:200 di questo anticorpo ha rilevato IGF-1R in un lisato di cellule HEK293 trattate con IGF1.
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SAB4501523GR11LABC504
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
UniProt accession no.
P08069
UniProt accession no.
P08069
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P01344
technique(s)
cell based assay: suitable, western blot: suitable
technique(s)
ELISA: 1:10000, western blot: 1:500-1:1000
technique(s)
-
technique(s)
western blot: suitable
species reactivity
human, pig
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Signaling Product Guide: Antibodies, small molecule inhibitors, kits, assays and proteins for signaling research.
New Products: Antibodies, Assays, Small Molecules, Inhibitors, and Proteins
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
ABE33204053252686139