Vai a
8.52012
Fmoc-Lys(Boc)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-Lys(Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-t.-Boc-L-lysine
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
25 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
80,20 €
100 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
197,00 €
250 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
424,00 €
500 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
778,00 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.400,00 €
1.050,00 €
2 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
2.630,00 €
5 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
5.660,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H32N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.54
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
276-256-4
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32160406
80,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥98% (TLC), ≥98.0% (acidimetric), ≥99.0% (HPLC)
form
powder
reaction suitability
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
manufacturer/tradename
Novabiochem®
mp
123-130 °C
application(s)
peptide synthesis
functional group
Boc, amine
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N(C(CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)
InChI key
UMRUUWFGLGNQLI-UHFFFAOYSA-N
General description
High purity Fmoc-protected amino acid for research and process production of peptides, with very low levels of dipeptide, free-amino acids and acetic acid impurities. Standard building block for introduction of lysine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Fmoc-amino acids for Peptide Production
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Application
  • Pharmacokinetics of Tizanidine in Muscle Spasticity: A comprehensive review on Tizanidine covers its pharmacological advancements and therapeutic applications, particularly focusing on muscle spasticity. This highlights the relevance of high-purity Tizanidine-D₄ hydrochloride in creating precise and reproducible pharmacokinetic profiles (Zhu et al., 2024).
  • Stable Isotope-Labeled Tizanidine for Bioanalytical Method Development: The development and validation of bioanalytical methods for monitoring drug interactions and metabolism extensively utilize Tizanidine-D₄ HCl. The isotopic labeling aids in accurate quantification and identification, enhancing the reliability of pharmacokinetic and pharmacodynamic studies (Chen et al., 2024).
  • Tizanidine-D₄ Hydrochloride Solution for Receptor Binding Studies: The application of Tizanidine-D₄ in receptor binding studies is inferred from research exploring its withdrawal effects and the pharmacological interventions required, suggesting its utility in detailed receptor interaction studies in clinical settings (Tanimura et al., 2024).
Analysis Note
Colour (visual): white to off white
Appearance of substance (visual): powder
Colour index (0,5 M in DMF): ≤ 150 Hazen
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.8 % (a/a)
Purity (HPLC): ≥ 99.0 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-ß-Ala-Lys(Boc)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Lys(Boc)-Lys(Boc)-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Fmoc-Lys-OH (HPLC): ≤ 0.1 % (a/a)
Assay free amino acid (GC): ≤ 0.2 %
Purity (TLC(011A)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Solubility (25 mmole in 50 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 98.0 %
Water (K. F.): ≤ 2.0 %
Ethyl acetate (HS-GC): ≤ 0.5 %
Acetate (IC): ≤ 0.02 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 04-12-1026
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.521468.520138.52023
Fmoc-Lys-OH Novabiochem®
Sigma-Aldrich
8.52023
Fmoc-Lys-OH
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (TLC), ≥99.0% (HPLC), ≥98.0% (acidimetric)
assay
≥97.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (acidimetric), ≥98% (TLC), ≥98.0% (HPLC)
assay
≥97.0% (HPLC), ≥98% (TLC)
functional group
Boc, amine
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
mp
123-130 °C
mp
120-130 °C
mp
105-115 °C
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Yun Song et al.
Cell reports, 30(8), 2699-2711 (2020-02-27)
The transcriptional corepressor complex CoREST is one of seven histone deacetylase complexes that regulate the genome through controlling chromatin acetylation. The CoREST complex is unique in containing both histone demethylase and deacetylase enzymes, LSD1 and HDAC1, held together by the
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
852012050004027269179588
852012500004027269221560
852012010004027269085155
852012901504027269242527
852012901004027269221577
852012100004027269130466
852012200004027269232757
852012025004027269206970
852012400004027269231347
852012902504027269242534
852012002504027269085148