Documenti fondamentali
8.52146
Sigma-Aldrich
Fmoc-D-Lys(Boc)-OH
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-D-Lys(Boc)-OH, N-α-Fmoc-N-ε-t.-Boc-D-lysine
Scegli un formato
5 G
210,00 €
25 G
237,00 €
100 G
648,00 €
1 KG
5.590,00 €
210,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
210,00 €
25 G
237,00 €
100 G
648,00 €
1 KG
5.590,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C26H32N2O6
Numero CAS:
Peso molecolare:
468.54
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.22
210,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥97.0% (acidimetric)
≥98% (TLC)
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
Punto di fusione
120-130 °C
applicazioni
peptide synthesis
Gruppo funzionale
amine
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
N([C@H](CCCCNC(=O)OC(C)(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-24(31)27-15-9-8-14-22(23(29)30)28-25(32)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m1/s1
UMRUUWFGLGNQLI-JOCHJYFZSA-N
Descrizione generale
Standard building block of introduction of D-lysine amino-acid residues by Fmoc SPPS
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Linkage
Replaces: 04-13-1026
Risultati analitici
Colour (visual): white to slight yellow to beige
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.5 % (a/a)
Purity (TLC(011C)): ≥ 98 %
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
Assay (acidimetric): ≥ 97.0 %
Water (K. F.): ≤ 1.00 %
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3