Vai a
8.51024
Fmoc-NH-(PEG)11-COOH (40 atoms)
≥95.0% (HPLC), for peptide synthesis, Novabiochem®
Sinonimo/i:
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms), O-(N-Fmoc-2-aminoethyl)-O′-(2-carboxyethyl)-undecaethyleneglycol
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.320,00 €
990,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C42H65NO16
Numero CAS:
Peso molecolare:
839.96
MDL number:
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12352106
990,00 €
Prezzo di listino1.320,00 €Risparmia il 25%
Promozione valida solo online
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Fmoc-NH-(PEG)11-COOH (40 atoms), Novabiochem®
Quality Level
product line
Novabiochem®
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
form
oil
reaction suitability
reaction type: Pegylations
manufacturer/tradename
Novabiochem®
application(s)
peptide synthesis
functional group
Fmoc
storage temp.
2-8°C
General description
This building block is prepared from highly purified PEG to ensure homogeneous products free from contaminating PEG oligomers. It can be introduced using standard coupling methods, such as PyBOP® or TBTU, and is compatible with standard TFA cleavage protocols.
Application
Fmoc-NH-(PEG)₁₁-COOH (40 atoms) Novabiochem®. CAS 756526-01-9, molar mass 839.96 g/mol.
Analysis Note
Colour (visual): slight yellow to yellow to beige to slight brown
Appearance of substance (visual): oil
Purity (TLC(0110)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 95.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Other Notes
Replaces: 01-63-0109
Legal Information
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
8.510338.510208.51031
form
oil
form
powder
form
oil
form
powder
functional group
Fmoc
functional group
Fmoc
functional group
-
functional group
Fmoc
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥95% (TLC), ≥95.0% (HPLC)
assay
≥80.0% (HPLC), ≥95% (TLC)
assay
≥92% (TLC), ≥92.0% (HPLC)
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
product line
Novabiochem®
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
851024000104027269081706