Documenti fondamentali
8.51020
Sigma-Aldrich
Boc-NH-(PEG)₆-COOH (30 atoms)
Novabiochem®
Sinonimo/i:
Boc-NH-(PEG)₆-COOH (30 atoms), O-(N-Boc-2-aminoethyl)-O′-(N-diglycolyl-2-aminoethyl)-hexaethyleneglycol
Scegli un formato
1 G
926,00 €
926,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 G
926,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C25H48N2O13
Numero CAS:
Peso molecolare:
584.65
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352106
NACRES:
NA.22
926,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Novabiochem®
Saggio
≥80.0% (HPLC)
≥95% (TLC)
Stato
oil
Impiego in reazioni chimiche
reaction type: Pegylations
Produttore/marchio commerciale
Novabiochem®
applicazioni
peptide synthesis
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
N(CCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCNC(=O)OC(C)(C)C)(C(=O)CO)C(=O)CO
InChI
1S/C25H48N2O13/c1-25(2,3)40-24(32)26-4-6-33-8-10-35-12-14-37-16-18-39-19-17-38-15-13-36-11-9-34-7-5-27(22(30)20-28)23(31)21-29/h28-29H,4-21H2,1-3H3,(H,26,32)
BAMLLPMHTABXAW-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This building block is prepared from highly purified PEG to ensure homogeneous products free from contaminating PEG oligomers. It can be introduced using standard coupling methods, such as PyBOP® or TBTU. Removal of the Boc group can be effected with TFA. The use of HF should be avoided as this reagent can promote breakdown of the PEG.
Applicazioni
Boc-NH-(PEG)₆-COOH (30 atoms) Novabiochem®. CAS 600141-83-1, molar mass 584.65 g/mol.
Linkage
Replaces: 01-63-0102
Risultati analitici
Color (visual): off white to yellow
Appearance of substance (visual): oil
Purity (TLC(0110)): ≥ 95 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 80.0 % (a/a)
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Note legali
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PyBOP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3