Vai a
8.22271
Diclorometano
EMPLURA®
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
42,20 €
2.5 L
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
88,00 €
25 L
Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A
476,00 €
190 L
Spedizione prevista il08 giugno 2026daMerck S.p.A
3.080,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.93
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-838-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
Assay:
≥99% (GC)
Bp:
39.8-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
42,20 €
Spedizione prevista il25 maggio 2026Dettagli
Packaging: Glass bottle
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor density
2.9 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
product line
EMPLURA®
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
potency
1600 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
expl. lim.
22 %
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
impurities
≤0.1% Water
evapn. residue
≤0.0020%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
-95 °C, −95 °C (lit.)
solubility
20 g/L
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-25°C
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Analysis Note
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.0 %
Identity (IR): conforms
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.323 - 1.326
Evaporation residue: ≤ 0.0020 %
Water: ≤ 0.10 %
Stabilized with 2-Methyl-2-buten
Legal Information
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.070201.060491.06050
Diclorometano EMPLURA®
Supelco
8.22271
Diclorometano
Diclorometano for analysis EMPARTA® ACS
Supelco
1.07020
Diclorometano
Diclorometano EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, NF
SAFC
1.06049
Diclorometano
Diclorometano for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Supelco
1.06050
Diclorometano
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
300
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.8% (GC)
solubility
20 g/L
solubility
-
solubility
20 g/L
solubility
20 g/L
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
autoignition temp.
1223 °F, 605 °C (DIN 51794)
pH
7 (20 °C)
pH
7 (20 °C)
pH
7 (20 °C)
pH
7 (20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Diclorometano
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
wgk
WGK 2
pictograms
Health hazardExclamation mark
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
75-09-2
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)