Merck
Tutte le immagini(6)
Documenti fondamentali
1.06050
Supelco
Diclorometano
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinonimo/i:
Cloruro di metilene
Scegli un formato
1 L
66,50 €
2.5 L
139,00 €
4 L
222,00 €
5 L
262,00 €
10 L
452,00 €
25 L
806,00 €
190 L
4.850,00 €
66,50 €
Spedizione prevista il30 gennaio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
66,50 €
2.5 L
139,00 €
4 L
222,00 €
5 L
262,00 €
10 L
452,00 €
25 L
806,00 €
190 L
4.850,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CH2Cl2
Numero CAS:
Peso molecolare:
84.93
Beilstein:
1730800
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
200-838-9
NACRES:
NA.21
66,50 €
Spedizione prevista il30 gennaio 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Densità del vapore
2.9 (vs air)
Tensione di vapore
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Nome Commerciale
EMSURE®
Saggio
≥99.8% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
1223 °F
605 °C (DIN 51794)
Potenza
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Limite di esplosione
22 %
Impurezze
≤0.00002% Free chlorine (as Cl)
≤0.0001% Chloride (Cl)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0002 meq/g Titrable acid
≤0.005% Carbon tetrachloride (GC)
≤0.005% Chloroform (GC)
≤0.01% Water
≤0.02% Ethanol (GC)
≤0.1% Methanol (GC)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
clearAPHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.424 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. ebollizione
39.8-40 °C (lit.)
Punto di fusione
-95 °C
−95 °C (lit.)
Solubilità
20 g/L
Densità
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Mo: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
Stringa SMILE
ClCCl
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
EMSURE grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
Risultati analitici
Evaporation Number: 1.9
Purity (GC): ≥ 99.8 %
Identity (IR): conforms
Appearance: clear
Color: ≤ 10 Hazen
Titrable acid: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Density (d 20 °C/ 4 °C): 1.324 - 1.326
Boiling point: 39 - 42 °C
Free chlorine (as Cl): ≤ 0.00002 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0001 %
Matter discolored by H₂SO₄: ≤ 100 Hazen
Chloroform (GC): ≤ 0.005 %
Ethanol (GC): ≤ 0.02 %
Methanol (GC): ≤ 0.1 %
Carbon tetrachloride (GC): ≤ 0.005 %
Fluorescence (as quinine at 365 nm): ≤ 0.002 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.00005 %
B (Boron): ≤ 0.000002 %
Ba (Barium): ≤ 0.00001 %
Ca (Calcium): ≤ 0.00005 %
Cd (Cadmium): ≤ 0.000005 %
Co (Cobalt): ≤ 0.000002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.000002 %
Cu (Copper): ≤ 0.000002 %
Fe (Iron): ≤ 0.00001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.00001 %
Mn (Manganese): ≤ 0.000002 %
Mo (Molybdenum): ≤ 0.000002 %
Ni (Nickel): ≤ 0.000002 %
Pb (Lead): ≤ 0.00001 %
Sn (Tin): ≤ 0.00001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.00001 %
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.01 %
Stabilized with about 50 ppm 2-Methyl-2-butene.
Note legali
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Non trovi il prodotto giusto?  
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Diclorometano
Sigma-Aldrich
L090001
Diclorometano
Diclorometano anhydrous, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer, ZerO2®, ≥99.8%
Sigma-Aldrich
900633
Diclorometano
Diclorometano HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%, contains 50-150 ppm amylene as stabilizer
Sigma-Aldrich
650463
Diclorometano
Protocolli
In the present study we demonstrate compliance of silica gel 60 F254 HPTLC plates with USP requirements, and how HPTLC plates are suitable for the Sildenafil citrate-Limit of Imidazole test.