Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 g | Spedizione prevista il19 maggio 2026daMerck S.p.A | 27,70 € | |
| 250 g | Spedizione prevista il19 maggio 2026daMerck S.p.A | 58,80 € | |
| 1 kg | Spedizione prevista il19 maggio 2026daMerck S.p.A | 204,00 € |
Informazioni su questo articolo
vapor pressure
<0.01 hPa
assay
≥98.0% (acidimetric)
form
solid
potency
375 mg/kg LD50, oral (Rat), >2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
bp
160 °C/0.53 hPa
mp
134-137 °C
solubility
0.3 g/L
density
1.42 g/cm3 at 25 °C
bulk density
720 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Clc1c(ccc(c1)Cl)OCC(=O)O
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
InChI key
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Melting range (lower value): ≥ 134 °C
Melting range (upper value): ≤ 140 °C
Identity (IR): passes test
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98.0% (acidimetric) | assay ≥95% | assay 97% | assay - |
| solubility 0.3 g/L | solubility - | solubility - | solubility - |
| Quality Level 200, 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp 134-137 °C | mp 136-140 °C (lit.) | mp 136-140 °C (lit.) | mp 136-140 °C (lit.) |
| density 1.42 g/cm3 at 25 °C | density - | density - | density - |
| form solid | form crystalline | form solid | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_c
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 8204510005 | 04022536459424 |
| 8204511000 | 04022536459448 |
| 8204510250 | 04022536459431 |