D70724
2,4-Dichlorophenoxyacetic acid
97%
Sinonimo/i:
2,4-D
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
0.4 mmHg ( 160 °C)
Saggio
97%
Forma fisica
solid
Punto di fusione
136-140 °C (lit.)
Stringa SMILE
OC(=O)COc1ccc(Cl)cc1Cl
InChI
1S/C8H6Cl2O3/c9-5-1-2-7(6(10)3-5)13-4-8(11)12/h1-3H,4H2,(H,11,12)
OVSKIKFHRZPJSS-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves