Vai a
8.08697
o-Xylene
for synthesis
Sinonimo/i:
1,2-Dimethylbenzene
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
78,60 €
2.5 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
111,00 €
10 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
666,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
C6H4(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.17
UNSPSC Code:
12352005
NACRES:
NA.22
EC Index Number:
202-422-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1815558
Assay:
≥98% (GC)
Grade:
synthesis grade
Bp:
143-145 °C (lit.)
Vapor pressure:
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
78,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
synthesis grade
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥98% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
867 °F
expl. lim.
7 %
dilution
(for synthesis)
refractive index
n20/D 1.505 (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
mp
-26--23 °C (lit.)
transition temp
flash point 30 °C
density
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
InChI key
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
General description
O-Xyleneis an aromatic hydrocarbon composed of two methyl substituents attached to adjacent carbon atoms. It has extremely low solubility in water. It is used to produce plasticizers, dyes, and pigments. Petroleum cracking produces O-Xylenes, which are used to generate phthalic anhydride, a precursor to many products, drugs, and chemicals.
Application
O-Xylene is used:
  • As an additive of dope solutions in the preparation of PES (polyethersulfone) hollow fiber membranes.
  • To produce phthalic anhydride.[1]
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.878 - 0.881
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
X1040956605.89588
o-Xylene for synthesis
Sigma-Aldrich
8.08697
o-Xylene
o-Xylene reagent grade, &#8805;98.0%
Sigma-Aldrich
X1040
o-Xylene
o-Xylene analytical standard
Supelco
95660
o-Xylene
o-Xylene anhydrous, 97%
Sigma-Aldrich
5.89588
o-Xylene
grade
synthesis grade
grade
reagent grade
grade
analytical standard
grade
anhydrous
assay
≥98% (GC)
assay
≥98.0%
assay
≥99.0% (GC)
assay
97%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
bp
143-145 °C (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
bp
143-145 °C (lit.)
vapor pressure
<0.1 atm ( 21.1 °C), 7 mmHg ( 20 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C)
vapor pressure
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
<0.1 atm ( 21.1 °C), 16 mmHg ( 37.7 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under o-Xylene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
89.6 °F - closed cup
flash_point_c
32.0 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Pyrolysis of waste tyres with zeolite USY and ZSM-5 catalysts
Boxiong S, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 73(1-2), 150-157 (2007)
Fluorescence and photophysical properties of xylene isomers in water: with experimental and theoretical approaches
Muhammad Farooq Saleem K, et al.
Royal Society open science, 5(2), 171719-171719 (2018)
Preparation and properties of polyethersulfone hollow fiber membranes with o-xylene as an additive used in membrane contactors for CO2 absorption
Ghasem N, et al.
Separation and Purification Technology, 92, 1-10 (2012)
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
808697005004027269250621
808697601004022536401690
808697999904022536401706
808697100004022536401669
808697250004022536401683