Documenti fondamentali
5.89588
Sigma-Aldrich
o-Xylene
97%, anhydrous
Sinonimo/i:
1,2-Dimethylbenzene
Scegli un formato
100 ML
79,70 €
1 L
204,00 €
2 L
352,00 €
79,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 ML
79,70 €
1 L
204,00 €
2 L
352,00 €
About This Item
Formula condensata:
C6H4(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.17
Beilstein:
1815558
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
NACRES:
NA.22
79,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.7 (vs air)
Tensione di vapore
<0.1 atm ( 21.1 °C)
16 mmHg ( 37.7 °C)
7 mmHg ( 20 °C)
Saggio
97%
Temp. autoaccensione
867 °F
Limite di esplosione
7 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.505 (lit.)
P. ebollizione
143-145 °C (lit.)
Punto di fusione
-26--23 °C (lit.)
Solubilità
water: partially soluble 0.1705 g/L at 25 °C
Densità
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
Cc1ccccc1C
InChI
1S/C8H10/c1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3-6H,1-2H3
CTQNGGLPUBDAKN-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
89.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
32.0 °C - closed cup