Vai a
8.01556
Isobutyraldehyde
for synthesis
Sinonimo/i:
Isobutyraldehyde
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Spedizione prevista il21 maggio 2026daMerck S.p.A
33,70 €
1 L
Spedizione prevista il21 maggio 2026daMerck S.p.A
46,30 €
20 kg
Spedizione prevista il21 maggio 2026daMerck S.p.A
655,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(CH3)2CHCHO
Numero CAS:
Peso molecolare:
72.11
UNSPSC Code:
12352114
EC Index Number:
201-149-6
NACRES:
NA.22
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC)
Form:
liquid
33,70 €
Spedizione prevista il21 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
189 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
165 °C
potency
>3000 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.6-11.0 % (v/v)
bp
63-64.5 °C/1013 mbar
mp
-65.9 °C
transition temp
flash point -20 °C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O=CC(C)C
InChI
1S/C4H8O/c1-4(2)3-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
AMIMRNSIRUDHCM-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Saturation Concentration in Air: 452 g/m3
Analysis Note
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.788 - 0.790
Identity (IR): passes test
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
685291347880538205
Isobutyraldehyde analytical standard
Supelco
68529
Isobutyraldehyde
Isobutyraldehyde United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1347880
Isobutyraldehyde
assay
≥98.0% (GC)
assay
≥97.0% (GC)
assay
-
assay
98%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
mp
-65.9 °C
mp
−65 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
mp
−65 °C (lit.)
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
density
0.79 g/cm3 at 20 °C
density
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.79 g/mL at 25 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
-
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Isobutyraldehyde
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
-11.2 °F - closed cup
flash_point_c
-24 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
801556902004022536368238
801556100004022536368214
801556010004022536368207