Vai a
79114BC
GDS PPMX Power Cord for UK
BioControl, For use with GDS PickPen® PIPETMAX®, UK adaptor, for use with GDS PickPen® PIPETMAX, UK adaptor
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
47,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41121521
NACRES:
NC.81
47,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
feature
UK adaptor
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79114
storage condition
room temperature
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, UK adaptor
storage temp.
room temp
Application
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
Other Notes
One power adapter
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PIPETMAX is a registered trademark of Gilson, Inc
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
79113BC79112BC79115BC
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, UK adaptor
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage condition
room temperature
storage condition
-
storage condition
-
storage condition
-
feature
UK adaptor
feature
-
feature
-
feature
-
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79114
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems