Vai a
79113BC
GDS PPMX Power Cord EU
BioControl Systems, for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
45,20 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41121521
NACRES:
NC.81
45,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
manufacturer/tradename
BioControl Systems
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
storage temp.
room temp
Legal Information
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
79114BC79112BC79115BC
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, UK adaptor
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX System
compatibility
for use with GDS PickPen® PIPETMAX, EU adaptor
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
application(s)
food and beverages
pathogen testing
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems 79114
manufacturer/tradename
BioControl Systems
manufacturer/tradename
BioControl Systems