Vai a
76174BC
MVP ICON® Buffer Solution, pH 10.0 Blue (Borate-based)
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
24,90 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NA.25
24,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
description
pH calibration
Quality Level
product line
MVP ICON®
form
liquid
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
General description
pH 10.0 Blue Buffer Solution (500 mL) for the MVP ICON® pH ProbeBorate-based buffer solution containing: Patassium carbonate - Potassium Borate - Potassium Hydroxide.
Application
For use in performing 3-point calibration of the MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
Packaging
Clear plastic squeeze bottle with white flip top cap
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
76173BC76172BC76175BC
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
product line
MVP ICON®
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
MVP ICON®
compatibility
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
compatibility
for use with MVP ICON®pH Probe (78088BC)
compatibility
MVP ICON®, for use with MVP ICON® pH Probe (78088BC)
compatibility
for use with MVP ICON®Conductivity & Concentration Probe (78089BC)
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
7617404065265648745