Vai a
76175BC
MVP ICON® Conductivity Standard Solution, 500 μS/cm
for use with MVP ICON®Conductivity & Concentration Probe (78089BC)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
1 ea
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
68,20 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41122409
NACRES:
NB.61
68,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
MVP ICON®
Quality Segment
form
liquid
feature
calibration
manufacturer/tradename
MVP ICON®
application(s)
food and beverages
compatibility
for use with MVP ICON®Conductivity & Concentration Probe (78089BC)
General description
Conductivity Standard Solution (500 μS/cm) for MVP ICON® Conductivity & Concentration Probe
SPECIFICATIONS:
  • Potassium chloride conductivity Standard, 500 μS/cm, at 25 °C
  • Conductivity at 25 °C: 499 - 501 μS/cm
  • Traceable to NIST SRM 3193
Application
For use in performing 3-point calibration of the MVP ICON® pH/Temperature Probe (78088BC)
Packaging
Clear plastic bottle with white screw cap
Legal Information
MVP ICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
COND5056890COND25
Conductivity Standard conductivity 300 μS/cm at 25 °C
Supelco
56890
Conductivity Standard
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
product line
MVP ICON®
product line
-
product line
-
product line
-
application(s)
food and beverages
application(s)
environmental
application(s)
environmental
food and beverages
pharma/biopharma processes
water monitoring
application(s)
environmental
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
form
liquid
form
-
form
-
form
-
manufacturer/tradename
MVP ICON®
manufacturer/tradename
RTC COND-50-0.500
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
RTC COND-25-0.500
compatibility
for use with MVP ICON®Conductivity & Concentration Probe (78089BC)
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
-
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
7617504065265648752