Vai a
4.80910
Ethanol 20%
EMPROVE® EXPERT
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
41,60 €
10 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
177,00 €
25 L
Spedizione prevista il27 maggio 2026daMerck S.p.A
361,00 €
180 L
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.940,00 €
180 L
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41103206
41,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in bloccoRichiedi un campione
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
product line
EMPROVE® EXPERT
Quality Segment
density
0.9704 g/cm3 at 20 °C
format
mixture
storage temp.
2-30°C
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.0854351976E-056
Ethanol 20% EMPROVE® EXPERT
SAFC
4.80910
Ethanol 20%
Etanolo for molecular biology
Sigma-Aldrich
1.08543
Etanolo
Etanolo BioUltra, Molecular Biology, ≥99.8%, (absolute alcohol, without additive, A15 o1)
Sigma-Aldrich
51976
Etanolo
product line
EMPROVE® EXPERT
product line
-
product line
BioUltra
product line
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
format
mixture
format
neat
format
neat
format
single component solution
Quality Level
500
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
300
density
0.9704 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
-
density
-
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Scarica Dossiers
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..