51976
Ethyl alcohol, pure
≥99.8%, for molecular biology, (absolute alcohol, without additive, A15 o1), BioUltra
Sinonimo/i:
Alcol etilico
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Etanolo, BioUltra, for molecular biology, ≥99.8%, (absolute alcohol, without additive, A15 o1)
Grado
for molecular biology
Livello qualitativo
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Tensione di vapore
44.6 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
≥99.8%
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
683 °F
Qualità
(absolute alcohol, without additive, A15 o1)
Limite di esplosione
19 %, 60 °F
Impurezze
DNases, none detected
KMnO4-reducing substances, in accordance
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
substances darkened by H2SO4, in accordance
≤0.0004% free alkali (as NH3)
≤0.001% aldehyde (as CH3CHO)
≤0.001% formaldehyde (as HCHO)
≤0.001% ketone (as CH3COCH3)
≤0.002% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% methanol (CH3OH)
≤0.2% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Indice di rifrazione
n20/D 1.3600 (lit.)
n20/D 1.362
P. eboll.
78 °C (lit.)
Punto di fusione
−114 °C (lit.)
Solubilità
H2O: miscible
organic solvents: miscible
Densità
0.789 g/mL at 25 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.1 mg/kg
Fe: ≤0.1 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.02 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
CCO
λ
neat
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: 0.04
λ: 280 nm Amax: 0.03
Compatibilità
suitable for molecular biology
applicazioni
life science and biopharma
Formato
neat
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- nei controlli trattati con veicolo per condurre esperimenti sui topi
- in saggi di vitalità insieme al violetto di genziana per colorare le cellule di carcinoma ovarico sieroso ad alto grado (HGSOC) umane e di topo dopo stimolazione
- per preparare il 17β-estradiolo (E2) da impiegare in esperimenti di coltura cellulare
- in analisi del ciclo cellulare per fissare le cellule goccia a goccia.
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Versatile ed adattabile ad un′ampia varietà di applicazioni di laboratorio e di ricerca
- Di grado Bioultra, per le vostre ricerche in ambito biochimico, di biologia molecolare e biologia cellulare.
- Le analisi cui viene sottoposto ne assicurano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, a garanzia di conformità per numerose applicazioni
- Completamente privo di Dnasi, Rnasi, NICKasi e proteasi.Sottoposto ad analisi per verificare la presenza di anioni e cationi in tracce
Altre note
Nota a piè di pagina
Comunemente ordinati con questo prodotto
Prodotto comparabile
greener alternative product
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Le sostanze si dicono miscibili tra di loro se, mescolate, si dissolvono a dare una soluzione uniforme. Annota nei tuoi bookmark o scarica la nostra tavola di miscibilità per i comuni solventi da laboratorio.