Vai a
43-045
Cell Lysis Buffer
Sinonimo/i:
cell lysis, lysis buffer
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
Spedizione prevista il04 giugno 2026daMerck S.p.A
223,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161700
223,00 €
Spedizione prevista il04 giugno 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
20-163B7435C3228
Millipore
Millipore
43-045
Cell Lysis Buffer
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
ED ENV 1
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
2497-59-8
CAS No.
2497-59-8
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)