Vai a
36-008
Anti-α-Synuclein (SNCA) Antibody
UPSTATE®, mouse monoclonal, Syn211
Sinonimo/i:
Anti-NACP, Anti-PARK1, Anti-PARK4, Anti-PD1
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 μL
Spedizione prevista il26 maggio 2026daMerck S.p.A
156,00 €
200 μL
Spedizione prevista il26 maggio 2026daMerck S.p.A
596,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
Syn211, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
29
156,00 €
Spedizione prevista il26 maggio 2026Dettagli
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1134
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
Anticorpo anti-α-sinucleina, clone Syn211, ascites fluid, clone Syn211, Upstate®
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
Syn211, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μL
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SNCA(6622)
General description
~14,5 kDa
Immunogen
α-Sinucleina umana ricombinante a lunghezza intera
Application
Categoria di ricerca
Neuroscienze
Rivela la α-sinucleina con questo anticorpo anti-α-sinucleina, clone Syn211, convalidato per saggi di IP, WB e IH.
Sottocategoria di ricerca
Malattie neurodegenerative
Biochem/physiol Actions
α-Sinucleina
Physical form
Liquido ascitico
Preparation Note
2 anni a -20 °C
Analysis Note
Valutata di routine mediante immunoblotting in lisati di cervello in toto di pazienti deceduti con malattia di Alzheimer.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
36-01205-882AB5038P
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
rat, human
clone
Syn211, monoclonal
clone
nSyn14, monoclonal
clone
PRK8, monoclonal
clone
polyclonal
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
ascites fluid
antibody form
affinity purified immunoglobulin
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Gene Information
human ... PARK2(5071)
Gene Information
human ... SNCA(6622)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
o
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c