AB5038P
Anti-Synuclein α Antibody
Chemicon®, from rabbit
Sinonimo/i:
Anti-NACP, Anti-PARK4, Anti-PD1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Purificato mediante
affinity chromatography
Reattività contro le specie
rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SNCA(6622)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Immunohistochemistry: 1:1000-1:2000 on paraffin sections, 1:4000-1:12,000 on frozen sections..
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Brain tissue
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1