Vai a
20-139
Dimethyl sulfoxide
Sinonimo/i:
DMSO
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
4 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
206,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12191502
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160405
Form:
liquid
206,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
cryopreservation: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
Application
Research Category
All
To be used to dilute compounds.
Physical form
Dimethyl Sulfoxide
Preparation Note
1 year at 4°C
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
5.8956934943-M41640-M
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
manufacturer/tradename
Upstate®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
-
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
GC/GC: suitable
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
188.6 °F - closed cup
flash_point_c
87 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Overview on liquid nitrogen storage and freezing of cell stocks for cell line cryopreservation purposes. Free ECACC handbook download.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
20-13904053252734045
EP6001071310-1EA04022536228013
EP6001081910-1EA04022536230405