Documenti fondamentali
41640-M
Sigma-Aldrich
Dimetil solfossido
puriss. p.a., ACS reagent, ≥99.9% (GC)
Sinonimo/i:
DMSO
Scegli un formato
1 L
164,00 €
2.5 L
242,00 €
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 L
164,00 €
2.5 L
242,00 €
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2SO
Numero CAS:
Peso molecolare:
78.13
Beilstein:
506008
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
164,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
ACS reagent
puriss. p.a.
Densità del vapore
2.7 (vs air)
Tensione di vapore
0.42 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.9% (GC)
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
573 °F
Limite di esplosione
42 %, 63 °F
tecniche
GC/GC: suitable
Impurezze
≤0.001% free acid (as CH3COOH)
≤0.1% water
Residuo dopo evaporazione
≤0.005%
Indice di rifrazione
n20/D 1.479 (lit.)
n20/D 1.479
P. ebollizione
189 °C (lit.)
Punto di fusione
16-19 °C (lit.)
18-20 °C
Densità
1.10 g/mL (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤0.5 mg/kg
Ba: ≤0.1 mg/kg
Bi: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤0.5 mg/kg
Cd: ≤0.05 mg/kg
Co: ≤0.02 mg/kg
Cr: ≤0.02 mg/kg
Cu: ≤0.02 mg/kg
Fe: ≤0.5 mg/kg
K: ≤0.5 mg/kg
Li: ≤0.1 mg/kg
Mg: ≤0.1 mg/kg
Mn: ≤0.02 mg/kg
Mo: ≤0.1 mg/kg
Na: ≤1 mg/kg
Ni: ≤0.5 mg/kg
Pb: ≤0.1 mg/kg
Sr: ≤0.1 mg/kg
Zn: ≤0.1 mg/kg
Stringa SMILE
CS(C)=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3
IAZDPXIOMUYVGZ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il dimetilsolfossido (DMSO) è un solvente polare.[1] Il DMSO attivato da un elettrofilo (cloruro di ossalile) è stato usato per ossidare diversi tipi di alcoli (primari, secondari, allilici, benzilici, con impedimento sterico e biciclici). Come prodotti di reazione si formano composti carbonilici.[2] A causa della sua elevata stabilità, è stato proposto come solvente alternativo al metilcellosolve da usare nella reazione con la ninidrina.[3]
Applicazioni
  • Simulazione del campo di fase ternario di strutture date da membrane microporose in polifluoruro di vinilidene. Il dimetilsolfossido (DMSO) viene utilizzato nella formazione di strutture di membrane microporose per mezzo di tecniche di separazione di fase, migliorando la ricerca sui polimeri per applicazioni di filtrazione e barriera (Zhang Z, et al., 2024).
  • Applicazione di ligandi selettivi del rame(I) per l'imaging PET. Il DMSO viene impiegato nella sintesi di ligandi selettivi del rame(I) per la tomografia a emissione di positroni (PET), illustrando il suo ruolo nell'avanzamento delle tecniche diagnostiche nella ricerca medica (Tada T, et al., 2024).
  • Strutture di ossido di grafene “colonnato” per l'adsorbimento e la separazione: La ricerca evidenzia l'uso del DMSO per esplorare le interazioni con i solventi all'interno delle strutture di ossido di grafene, con l'obiettivo di migliorare i processi industriali per il recupero dei solventi e le bonifiche ambientali (Skarmoutsos I, et al., 2024).
  • Una famiglia di alogenuri bimetallici ibridi luminescenti con metalli delle terre rare e delle terre alcaline coordinati con solventi. Questo studio utilizza il DMSO nello sviluppo di nuovi materiali luminescenti, dimostrando la sua importanza nella creazione di materiali avanzati per le tecnologie di illuminazione e di visualizzazione (Lin J, et al., 2024).
Avvertenza
Si sottoraffredda facilmente e rifonde lentamente a temperatura ambiente. Il prodotto solidificato può liquefarsi nuovamente senza subire danni se riscaldato a temperatura ambiente.
Altre note
Per informazioni sulla miscibilità del dimetilsolfossido, visitare il link:
tabella sulla miscibilità/immiscibilità del dimetilsolfossido
Utilizzato come reagente nella sintesi[4]
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
188.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
87 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Birgit Dreier et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 805, 261-286 (2011-11-19)
Ribosome display has proven to be a powerful in vitro selection and evolution method for generating high-affinity binders from libraries of folded proteins. It has been successfully applied to single-chain Fv fragments of antibodies and alternative scaffolds, such as Designed
Amino acid analysis: aqueous dimethyl sulfoxide as solvent for the ninhydrin reaction.
S Moore
The Journal of biological chemistry, 243(23), 6281-6283 (1968-12-10)
A RAPID PERMETHYLATION OF GLYCOLIPID, AND POLYSACCHARIDE CATALYZED BY METHYLSULFINYL CARBANION IN DIMETHYL SULFOXIDE.
S HAKOMORI
Journal of biochemistry, 55, 205-208 (1964-02-01)