Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mL | Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A | 63,00 € |
500 mL | Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A | 82,70 € |
Informazioni su questo articolo
grade
certified reference material
Quality Segment
agency
suitable for EPA 200.7
product line
Certipur®
concentration
1000 mg/L Ti in H2O
technique(s)
AAS: suitable
pH
3.5 (20 °C in H2O)
density
1.000 g/cm3 at 20 °C
application(s)
industrial qc
pharmaceutical
format
single component solution
storage temp.
15-25°C
General description
Please visit ISO certificates and Site Quality Self-Assessments to access the current certificates of accreditation.
Download your certificate at http://www.sigma-aldrich.com to view certified values, including uncertainty and expiry date.
Application
Analysis Note
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade certified reference material | grade analytical standard | grade certified reference material | grade - |
| technique(s) AAS: suitable | technique(s) AAS: suitable, ICP: suitable | technique(s) ICP: suitable | technique(s) - |
| format single component solution | format single component solution | format single component solution | format - |
| product line Certipur® | product line Titrisol® | product line Certipur® | product line - |
| application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) industrial qc | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 |
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
16962-40-6