Documenti fondamentali
1.09829
Supelco
Titanium standard
1000 mg Ti, (NH₄)₂TiF₆ in H₂O Titrisol®
Scegli un formato
1 AMP
148,00 €
148,00 €
Spedizione prevista il05 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 AMP
148,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
148,00 €
Spedizione prevista il05 marzo 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Titrisol®
Stato
concentrate
Concentrazione
1000 mg Ti in water
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
Densità
1.045 g/cm3 at 20 °C
applicazioni
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
15-25°C
Risultati analitici
content (Ti): 1000 mg/Ampoule
Determination method: alcalimetric titration (traceable to NIST - SRM 723e)
Accuracy of the method: +/- 5 mg
Note legali
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3