Vai a
16-256
Anticorpo anti-fosfatidilserina, clone 1H6, coniugato con Alexa Fluor 488
clone 1H6, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anticorpo coniugato con Alexa Fluor 488, Clone 1H6 anti-fosfatidilserina, Rivelazione con Alexa Fluor 488
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 μg
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
711,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
1H6, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
25
711,00 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1H6, monoclonal
species reactivity
vertebrates
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG
shipped in
wet ice
target post-translational modification
phosphorylation (pSer)
General description
Rilevanza:
l'anti-fosfatidilserina può essere utilizzata per rilevare la traslocazione del fosfolipide di membrana fosfatidilserina (PS) dal versante interno della membrana a quello esterno; rappresenta quindi un'alternativa all'annessina V nella quantificazione dell'apoptosi.
Il fosfolipide fosfatidilserina, o PS, è un nutriente presente in natura. E′essenziale per il funzionamento di tutte le cellule del corpo, ma è presente a concentrazioni maggiori nel cervello. La sua abbondanza relativa in questo organo riflette il suo comprovato coinvolgimento in diverse funzioni delle cellule nervose, compreso il rilascio di neurotrasmettitori e l'attività sinaptica. Studi clinici hanno suggerito che la PS può supportare le funzioni cerebrali che tendono a ridursi con l'età.
Immunogen
Liposomi contenenti il​70% di fosfatidilserina e il 30% di fosfatidilglicerolo.
Application
Categoria di ricerca
Apoptosi & cancro
Rileva la fosfatidilserina utilizzando l'anticorpo anti-fosfatidilserina, clone 1H6, coniugato con Alexa Fluor 488, validato per l'uso in citometria a flusso (FC).
Sottocategoria di ricerca
Apoptosi - Altro
Biochem/physiol Actions
Riconosce la fosfatidilserina (PS) nelle membrane cellulari.
Physical form
IgG monoclonali di topo purificate in tampone contenente PBS con 1% di BSA, 0,05% di tween e 0,05% di azoturo di sodio. Liquido a 4 ºC.
Purificazione con proteina G
Preparation Note
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a ..
Analysis Note
Citometria a flusso: 0,2 μg di questo anticorpo hanno rilevato la fosfatidilserina in cellule Jurkat fissate (vedi pagina 2).
Saggio di apoptosi: Andamento nel tempo dell'induzione di apoptosi mediante trattamento con staurosporina in cellule Jurkat, misurato utilizzando l′anticorpo anti-fosfatidilserina, clone 1H6, coniugato con Alexa Fluor 488 o l′annessina V coniugata con FITC.
Controllo
Controllo negativo: N. Cat. 16-240, IgG di topo normale, coniugate con Alexa Fluor 488.
Other Notes
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Alexa Fluor è un marchio registrato di Molecular Probes, Inc.
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione destinata agli esseri umani o agli animali.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
05-719MABE341-AF488MAB374-AF488
clone
1H6, monoclonal
clone
1H6, monoclonal
clone
17H1, monoclonal
clone
6C5, monoclonal
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
-
conjugate
ALEXA FLUOR 488
conjugate
ALEXA FLUOR 488
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rat
biological source
mouse
species reactivity
vertebrates
species reactivity
vertebrates
species reactivity
human
species reactivity
mouse, human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Provate il nostro Motore di ricerca dei prodotti per restringere le opzioni.
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c