The concentration, and therefore volume, can vary between lots. As of April 2024, The concentration is 1mg/mL and the volume is 200uL.
05-719
Anticorpo anti-fosfatidilserina, clone 1H6
clone 1H6, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-fosfatidilserina, Clone 1H6 anti-fosfatidilserina, Rilevamento della fosfatidilserina
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H6, monoclonal
Reattività contro le specie
vertebrates
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
phosphorylation (pSer)
Informazioni sul gene
human ... PTDSS1(9791)
Descrizione generale
l'anti-fosfatidilserina può essere utilizzata per rilevare la traslocazione del fosfolipide di membrana fosfatidilserina (PS) dal versante interno della membrana a quello esterno; rappresenta quindi un'alternativa all'annessina V nella quantificazione dell'apoptosi.
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosi & cancro
Immunoistochimica: questo anticorpo è stato usato da un laboratorio indipendente per rilevare la fosfatidilserina in sezioni di arteria carotide di ratto incluse in paraffina e fissate con etanolo/acetone (Mandinov, L., 2003).
Apoptosi - Altro
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Tessuto cerebrale
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
-
What's the concentration and volume of this antibody?
1 risposta-