Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 5 L | Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A | 60,20 € | |
| 4 L | Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A | 64,70 € | |
| 10 L | Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A | 127,00 € |
Informazioni su questo articolo
Nome del prodotto
Acqua, for analysis EMSURE®
grade
reagent grade
Quality Segment
vapor pressure
23 hPa ( 20 °C)
product line
EMSURE®
form
liquid
dilution
(for analytical testing)
impurities
≤0.01 mg/L Ammonium (NH4), ≤0.01 mg/L Nitrate (NO3), ≤0.01 mg/L Phosphate (PO4), ≤0.01 mg/L Silicate (SiO2), ≤0.05 mg/L Chloride (Cl), ≤0.05 mg/L Fluoride (F), ≤0.08 mg/L Substances reducing potassium permanganate (O), ≤0.1 mg/L Sulfate (SO4)
evapn. residue
≤1 mg/L
ign. residue
≤1 mg/L
refractive index
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
bp
100 °C (lit.)
mp
0 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
SMILES string
O
cation traces
Ag: ≤0.0004 mg/L, Al: ≤0.0020 mg/L, As: ≤0.0020 mg/L, Au: ≤0.0010 mg/L, B: ≤0.0050 mg/L, Ba: ≤0.0010 mg/L, Be: ≤0.0020 mg/L, Bi: ≤0.0010 mg/L, Ca: ≤0.0050 mg/L, Cd: ≤0.0010 mg/L, Co: ≤0.0010 mg/L, Cr: ≤0.0004 mg/L, Cu: ≤0.0004 mg/L, Fe: ≤0.0010 mg/L, Ga: ≤0.0040 mg/L, Ge: ≤0.0010 mg/L, In: ≤0.0010 mg/L, K: ≤0.0050 mg/L, Li: ≤0.0020 mg/L, Mg: ≤0.0050 mg/L, Mn: ≤0.0004 mg/L, Mo: ≤0.0020 mg/L, Na: ≤0.0100 mg/L, Ni: ≤0.0004 mg/L, Pb: ≤0.0010 mg/L, Pd: ≤0.0080 mg/L, Pt: ≤0.0010 mg/L, Sb: ≤0.0010 mg/L, Sn: ≤0.0010 mg/L, Sr: ≤0.0004 mg/L, Ti: ≤0.0010 mg/L, V: ≤0.0010 mg/L, Zn: ≤0.0040 mg/L, Zr: ≤0.0010 mg/L
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/H2O/h1H2
InChI key
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Standard di cadmio per la spettroscopia di assorbimento atomico. Un articolo della rivista Heliyon (2024) esplora gli indici di inquinamento e la correlazione con la contaminazione da metalli pesanti, tra cui il cadmio, nelle acque sotterranee vicino a siti industriali. I risultati sottolineano il ruolo degli standard AAS per il cadmio nel monitoraggio dell'inquinamento ambientale e nel garantire la conformità alle norme di sicurezza (Mohan et al., 2024).
- Analisi dei metalli in tracce nei campioni alimentari. In uno studio apparso su Food Chemistry (2024), gli standard di cadmio risultano fondamentali per lo sviluppo di nuove strategie elettrochimiche per la rilevazione del cadmio nei cereali e nell'acqua, utilizzando materiali avanzati come gli aerogel compositi MXene@rGO (Dong et al., 2023).
- Controllo di qualità nella ricerca farmaceutica. La necessità di standard di calibrazione precisi per il cadmio viene evidenziata in un'altra pubblicazione di Food Chemistry, che tratta del rilevamento elettrochimico simultaneo dei metalli pesanti negli alimenti, dimostrando il ruolo vitale di questi standard nel garantire l'accuratezza e l'affidabilità delle analisi farmaceutiche e biotecnologiche (Mirzaei Karazan et al., 2024).
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| grade reagent grade | grade - | grade - | grade - |
| Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| cation traces Ag: ≤0.0004 mg/L, As: ≤0.0020 mg/L, B: ≤0.0050 mg/L, Be: ≤0.0020 mg/L, Ca: ≤0.0050 mg/L, Co: ≤0.0010 mg/L, Cu: ≤0.0004 mg/L, Ga: ≤0.0040 mg/L, In: ≤0.0010 mg/L, Li: ≤0.0020 mg/L, Mn: ≤0.0004 mg/L, Na: ≤0.0100 mg/L, Pb: ≤0.0010 mg/L, Pt: ≤0.0010 mg/L, Sn: ≤0.0010 mg/L, Ti: ≤0.0010 mg/L, Zn: ≤0.0040 mg/L, Al: ≤0.0020 mg/L, Ba: ≤0.0010 mg/L, Cd: ≤0.0010 mg/L, Fe: ≤0.0010 mg/L, K: ≤0.0050 mg/L, Mo: ≤0.0020 mg/L, Pd: ≤0.0080 mg/L, Sr: ≤0.0004 mg/L, Zr: ≤0.0010 mg/L, Au: ≤0.0010 mg/L, Cr: ≤0.0004 mg/L, Mg: ≤0.0050 mg/L, Sb: ≤0.0010 mg/L, Bi: ≤0.0010 mg/L, Ni: ≤0.0004 mg/L, Ge: ≤0.0010 mg/L, V: ≤0.0010 mg/L | cation traces - | cation traces - | cation traces Al: ≤10 ppb, Ca: ≤100 ppb, Fe: ≤5 ppb, K: ≤10 ppb, Mg: ≤20 ppb, Na: ≤20 ppb |
| vapor pressure 23 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 23 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 23 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 23 hPa ( 20 °C) |
| pH 7 (20 °C) | pH 7 (20 °C) | pH 7 (20 °C) | pH 7 (20 °C) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acqua
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Protocolli
Spectrophotometric chloride determination for accurate sodium chloride analysis in meat via using the iron(III)/mercury thiocyanate method.
Spectrophotometric Griess assay protocol for quantitative nitrite analysis in meat and sausage products after extraction with water.
Total phosphorus analysis method for meat products using the molybdenum blue method, highlighting dietary sources and health impacts.
Articoli
Urea nelle acque potabili e nelle acque reflue, determinazione enzimatica - Determinazione fotometrica con il metodo del blu d’indofenolo dopo decomposizione dell’urea.
Spectroquant® photometric test accurately quantifies low concentrations of PO4-P in natural waters.
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1167544000 | 04027269032814 |
| 1167545000 | 04022536646343 |
| 1167549010 | 04022536167909 |