Documenti
1.15333
Supelco
Acqua
suitable for LC/MS, LiChrosolv®
Sinonimo/i:
Acqua distillata
About This Item
Formula condensata:
H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
18.02
Beilstein:
2050024
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
NACRES:
NA.03
product name
Acqua, for chromatography (LC-MS Grade) LiChrosolv®
Tensione di vapore
23 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
LiChrosolv®
Forma fisica
liquid
tecniche
LC/MS: suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.34 (lit.)
pH
7 (20 °C)
P. eboll.
100 °C (lit.)
Punto di fusione
0 °C (lit.)
Solubilità
water: miscible
Densità
1.000 g/mL at 3.98 °C (lit.)
Cationi in tracce
Al: ≤10 ppb
Ca: ≤100 ppb
Fe: ≤5 ppb
K: ≤10 ppb
Mg: ≤20 ppb
Na: ≤20 ppb
applicazioni
general analytical
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O
InChI
1S/H2O/h1H2
XLYOFNOQVPJJNP-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
I solventi LiChrosolv® sono caratterizzati da un elevato grado di trasmittanza degli UV, basse conte particellari, acidità e alcalinità ridotte, oltre a un ridotto residuo all'evaporazione. Ciò li rende ideali per separazioni riproducibili.
Applicazioni
Pensati per applicazioni U/HPLC e LC-MS.
Altri impieghi:
  • Metodi generali di test e analisi sui prodotti alimentari
  • Metodi monografici della Farmacopea statunitense (USP) per le analisi strumentali farmaceutiche regolamentate
  • Sviluppo di un metodo di analisi per l′elenco dei pesticidi presenti nella cannabis dello Stato della California
  • Misurazioni dell′affinità e dell′attività di legame farmaco-proteina
Caratteristiche e vantaggi
  • Microfiltrata con filtro di grado 0.2 µm
  • Confezionata in bottiglie di vetro
  • Garantisce risoluzione e sensibilità elevate e una separazione alla linea di base dei picchi ottimale
  • Nell′applicazione dei metodi di ionizzazione electrospray/ionizzazione chimica a pressione atmosferica (ESI/APCI), fornisce risultati rapidi ed affidabili sia in modalità a ione positivo sia in modalità a ione negativo.
Altre note
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Note legali
LICHROSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acqua for gas chromatography SupraSolv®
Supelco
1.02699
Acqua
Acqua suitable for ion chromatography
Supelco
00612
Acqua
Acqua for inorganic trace analysis Suprapur®
Supelco
1.00473
Acqua
Acqua for HPCE, for luminescence, suitable for UV/Vis spectroscopy
Supelco
95283
Acqua
Acqua for analysis EMSURE®
Supelco
1.16754
Acqua
Articoli
Optimization of a Reversed-Phase Liquid Chromatographic (RP-LC) method for the intact analysis of a therapeutic monoclonal antibody, trastuzumab, using a BIOshell™ A400 Protein C4 column.
Discover an innovative LC-MS/MS method for amino acid analysis using the Supel Carbon LC column with excellent retention and fast run times.
Development of an HPLC-UV method to determine Arbutin and Hydroquinone in whitening serum using a Chromolith® HighResolution C18 100x2mm HPLC column.
The article describes the use of difluoroacetic acid (DFA) as an effective alternative to acid modifiers, formic acid (FA) and trifluoroacetic acid (TFA) in the LC-UV/MS analysis of proteins.
Vedi tutto
Protocolli
New size exclusion chromatographic method characterizes bispecific antibodies for biotherapeutics development.
Thin layer chromatography coupled with mass spectrometry does not require substantial sample preparation. Energy drinks can be applied without dilution directly onto the TLC plate.