Vai a
1.12237
Manganese
powder 99+
Sinonimo/i:
Manganese
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Spedizione prevista il27 maggio 2026daMerck S.p.A
94,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
Mn
Numero CAS:
Peso molecolare:
54.94
UNSPSC Code:
12141724
EC Index Number:
231-105-1
NACRES:
NA.22
MDL number:
94,00 €
Spedizione prevista il27 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
potency
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
2061 °C
mp
1246 °C
density
7.4 g/cm3 at 19 °C
storage temp.
no temp limit
SMILES string
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChI key
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Analysis Note
Identity (elemental analysis): passes test
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Particle size (< 100 µm): ≥ 90 %
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
463728GF47272686GF01168736
Manganese powder 99+
Sigma-Aldrich
1.12237
Manganese
Manganese powder, &#8805;99.9% trace metals basis
Sigma-Aldrich
463728
Manganese
Manganese powder, max. particle size 300 micron, weight 100&#160;g, purity 99.5%
GF47272686
Manganese
Manganese powder, max. particle size 300 micron, weight 200&#160;g, purity 99.5%
GF01168736
Manganese
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
no temp limit
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
mp
1246 °C
mp
1244 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
mp
1244 °C (lit.)
density
7.4 g/cm3 at 19 °C
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
density
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2061 °C
bp
1962 °C (lit.)
bp
1962 °C (lit.)
bp
1962 °C (lit.)
potency
9000 mg/kg LD50, oral (Rat)
potency
-
potency
-
potency
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Manganese
pictograms
Flame
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Sol. 2
Classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c