463728
Manganese
powder, ≥99.9% trace metals basis
Sinonimo/i:
Colloidal manganese, Manganese element, Manganese-55
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥99.9% trace metals basis
Forma fisica
powder
Resistività
185 μΩ-cm, 20°C
P. eboll.
1962 °C (lit.)
Punto di fusione
1244 °C (lit.)
Densità
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Mn]
InChI
1S/Mn
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- a starting material for the preparation of manganese oxide for lithium ion batteries
- a material used in surface alloying
- sintering of steel to form manganese steel
Caratteristiche e vantaggi
✔ Consistent quality
✔ High purity
✔ Available to scale up: bulk and pilot scale
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Water-react 1
Codice della classe di stoccaggio
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
I clienti hanno visto anche
Articoli
Higher transition metal silicides are ideal for anisotropic thermoelectric conversion due to their Seebeck coefficient anisotropy and mechanical properties.