Vai a
1.10784
Acrylamide
for electrophoresis
Sinonimo/i:
Acrylamide, Prop-2-enamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
100 g
Spedizione prevista il18 maggio 2026daMerck S.p.A
53,10 €
1 kg
Spedizione prevista il18 maggio 2026daMerck S.p.A
311,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H5NO
Numero CAS:
Peso molecolare:
71.08
UNSPSC Code:
41105319
EC Index Number:
201-173-7
NACRES:
NB.21
MDL number:
53,10 €
Spedizione prevista il18 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
0.009 hPa ( 25 °C)
Quality Level
form
solid
autoignition temp.
424 °C
potency
177 mg/kg LD50, oral (Rat), 1141 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.0-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
125 °C/33.3 hPa
mp
84 °C
transition temp
flash point 138 °C
solubility
2040 g/L
density
1.127 g/cm3 at 25 °C
bulk density
500 kg/m3
storage temp.
2-30°C
SMILES string
NC(=O)C=C
InChI
1S/C3H5NO/c1-2-3(4)5/h2H,1H2,(H2,4,5)
InChI key
HRPVXLWXLXDGHG-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Direct 3D printing of triple-responsive nanocomposite hydrogel microneedles for controllable drug delivery.: This research develops novel 3D-printed hydrogel microneedles using acrylamide as a component that responds to environmental changes (Li H et al., 2024).
Analysis Note
Appearance (colour): almost white
Appearance (description): crystalline powder
Assay (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Free acid (as acrylic acid): ≤ 0.001 %
Absorbance A (290 nm; 1 %; 1 cm; water): ≤ 0.15
Conductivity (50 % w/v; water; 20° C): ≤ 5.0 µS/cm
Solubility (50 % w/v; water): clear, colourless
Turbidity (50 % w/v; water): ≤ 2.0 NTU
Turbidity (50 % w/v; methanol; 37° C): ≤ 3.0 NTU
pH-value (5 %; water): 5.0 - 7.0
Water-insoluble matter: ≤ 0.005 %
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
A8887A3553A9099
Acrylamide for electrophoresis
Millipore
1.10784
Acrylamide
Acrylamide suitable for electrophoresis, ≥99%
Sigma-Aldrich
A8887
Acrylamide
Acrylamide suitable for electrophoresis, ≥99% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
A3553
Acrylamide
Acrylamide Molecular Biology, ≥99% (HPLC)
Sigma-Aldrich
A9099
Acrylamide
form
solid
form
crystals
form
powder
form
crystals
vapor pressure
0.009 hPa ( 25 °C)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
vapor pressure
0.03 mmHg ( 40 °C)
pH
5.0-7.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pH
-
pH
-
pH
-
autoignition temp.
424 °C
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
autoignition temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Skull and crossbonesHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
target_organs
Peripheral nervous system
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
79-06-1
CAS No.
79-06-1
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
110784010004022536127651
110784100004022536127675