Vai a
1.08488
Urea
for biochemistry
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonildiamide
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
250 g
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
43,90 €
1 kg
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
86,80 €
5 kg
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
244,00 €
10 kg
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
460,00 €
Spedizione prevista per OGGIdaMerck S.p.A
2.170,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
NH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.06
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.21
EC Index Number:
200-315-5
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
635724
43,90 €
Spedizione prevista per OGGIDettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
8471 mg/kg LD50, oral (Rat), 8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
technique(s)
titration: suitable
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
1000 g/L
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
bulk density
720‑760 kg/m3
storage temp.
10-30°C
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Application
Usata per la denaturazione di proteine e come blando agente di solubilizzazione per proteine insolubili o denaturate. Utilizzata per rinaturare proteine da campioni già denaturati con cloruro di guanidinio 6 M come corpi di inclusione. Può essere impiegata con idrocloruro di guanidina e ditiotreitolo (DTT) nella ripiegatura di proteine denaturate nella loro forma nativa o attiva.
Analysis Note
Purity (DSC (differential scanning calorimetry)): ≥ 99.5 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Appearance: Colorless crystals or white crystalline powder.
Appearance of solution (100 g/l, water): Clear and colorless.
Melting point (DSC (differential scanning calorimetry)): 132 - 135 °C
UV-Absorption (260 nm; 8 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.1
UV-Absorption (280 nm; 8 mol/l; 1 cm; water): ≤ 0.1
Cyanide (CN): ≤ 0.000001 %
Chloride (Cl): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0004 %
Fe (Iron): ≤ 0.00002 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.00001 %
Biuret: ≤ 0.05 %
Sulfated ash (800 °C): ≤ 0.01 %
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
514568.18710U5378
Urea for biochemistry
Millipore
1.08488
Urea
Urea BioUltra, Molecular Biology, 99% (T)
Sigma-Aldrich
51456
Urea
Urea for synthesis
Sigma-Aldrich
8.18710
Urea
Urea powder, BioReagent, Molecular Biology, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
U5378
Urea
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
storage temp.
10-30°C
storage temp.
-
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
vapor pressure
-
potency
8471 mg/kg LD50, oral (Rat), 8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
-
potency
8471 mg/kg LD50, oral (Rat), 8200 mg/kg LD50, skin (Rat)
potency
-
solubility
1000 g/L
solubility
H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
1000 g/L
solubility
H2O: soluble 480 mg/mL, clear, colorless (8M)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c