Documenti
51456
Sigma-Aldrich
Urea
BioUltra, for molecular biology, 99% (T)
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonildiamide
About This Item
Formula condensata:
NH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.06
Beilstein:
635724
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352111
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Grado
for molecular biology
Nome Commerciale
BioUltra
Saggio
99% (T)
Forma fisica
powder or crystals
Impurezze
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
≤0.1% biuret
<0.005% formaldehyde (HCHO)
Residuo alla calcinazione
≤0.01% (as SO4)
Perdita
≤0.1% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
8.0-10.0 (20 °C, 8 M in H2O)
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Solubilità
H2O: 8 M at 20 °C, clear, colorless
Densità
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
Cationi in tracce
Al: ≤5 mg/kg
As: ≤0.1 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Stringa SMILE
NC(N)=O
λ
8 M in H2O
Assorbanza UV
λ: 260 nm Amax: ≤0.03
λ: 280 nm Amax: ≤0.02
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Applicazioni
Usata per la denaturazione di proteine e come blando agente di solubilizzazione per proteine insolubili o denaturate. Utilizzata per rinaturare proteine da campioni già denaturati con cloruro di guanidinio 6 M come corpi di inclusione. Può essere impiegata con idrocloruro di guanidina e ditiotreitolo (DTT) nella ripiegatura di proteine denaturate nella loro forma nativa o attiva.
Altre note
Denaturing reagent; Commonly used in conjunction with polyacrylamide gel electrophoresis for the fractionation of single-stranded nucleic acids with chains of up to 200 nucleotides
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
Urea free-flowing, Redi-Dri&#8482;, Bioreagent, &#8805;98%
Sigma-Aldrich
RDD034
Urea
Urea puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., BP, USP, 99.0-100.5%, 99.0-101.0% (calc. on dry substance)
Sigma-Aldrich
15604
Urea
Urea analytical standard
Supelco
56180
Urea
Urea meets USP testing specifications
Sigma-Aldrich
U4884
Urea
Urea GR for analysis ACS,Reag. Ph Eur
Supelco
1.08487
Urea
Urea OmniPur&#174;
Millipore
9510-OP
Urea
R. Poulson et al.
The Ribonucleic Acids, 333-333 (1977)
Fractionation of low molecular weight DNA or RNA in polyacrylamide gels containing 98% formamide or 7 M urea.
T Maniatis et al.
Methods in enzymology, 65(1), 299-305 (1980-01-01)
A Paulus et al.
Electrophoresis, 14(1-2), 27-35 (1993-01-01)
DNA digest analysis with polymer-filled capillaries in capillary electrophoresis is described. The samples analyzed consisted of commercially available standards including a 100 base pair ladder with repeating units up to 2000 base pairs. Three DNA digests covered the most common
R.C. Ogden et al.
Methods in Enzymology, 152, 66-66 (1987)
Florin Sasarman et al.
Human molecular genetics, 24(10), 2841-2847 (2015-02-06)
Addition of the trinucleotide cytosine/cytosine/adenine (CCA) to the 3' end of transfer RNAs (tRNAs) is essential for translation and is catalyzed by the enzyme TRNT1 (tRNA nucleotidyl transferase), which functions in both the cytoplasm and mitochondria. Exome sequencing revealed TRNT1
Protocolli
An optimized LC-MS/MS based workflow for low artifact tryptic digestion and peptide mapping of monoclonal antibody, adalimumab (Humira) using filter assisted sample preparation (FASP).