Scegli un formato
| Taglio della confezione | SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|---|
| 1 L | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 151,00 € |
Informazioni su questo articolo
151,00 €
vapor density
3.2 (vs air)
Quality Level
vapor pressure
22 mmHg ( 20 °C), 26 mmHg ( 25 °C)
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
997 °F
expl. lim.
7 %
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
impurities
≤0.0001 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.01% Water
evapn. residue
≤0.0002%
color
APHA: ≤10
transmittance
285 nm, ≥15%, 290 nm, ≥60%, 300 nm, ≥80%, 310 nm, ≥90%, 335 nm, ≥96%, 350 nm, ≥98%
refractive index
n/D 1.496 (lit.)
kinematic viscosity
0.7 cSt(20 °C)
bp
110-111 °C (lit.)
mp
-93 °C (lit.)
transition temp
flash point 4 °C
density
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
UV absorption
λ: 285 nm Amax: ≤0.82, λ: 290 nm Amax: ≤0.22, λ: 300 nm Amax: ≤0.10, λ: 310 nm Amax: ≤0.05, λ: 335 nm Amax: ≤0.02, λ: 350 nm Amax: ≤0.01
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
InChI key
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 200 |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.8% (GC) | assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.5% (GC) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| mp -93 °C (lit.) | mp -93 °C (lit.) | mp -93 °C (lit.) | mp -93 °C (lit.) |
| UV absorption λ: 285 nm Amax: ≤0.82, λ: 300 nm Amax: ≤0.10, λ: 335 nm Amax: ≤0.02, λ: 290 nm Amax: ≤0.22, λ: 350 nm Amax: ≤0.01, λ: 310 nm Amax: ≤0.05 | UV absorption - | UV absorption - | UV absorption - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Toluene
signalword
Danger
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
39.9 °F
flash_point_c
4.4 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
108-88-3
Contenuto correlato
Numero articolo commerciale globale
| SKU | GTIN |
|---|---|
| 1083311000 | 04022536102818 |