Documenti
1.08389
Supelco
Toluene
for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Sinonimo/i:
Toluol, Methylbenzene
About This Item
Formula condensata:
C6H5CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
92.14
Beilstein:
635760
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191501
Numero indice EU:
203-625-9
NACRES:
NA.03
agenzia
suitable for EPA 1613
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.2 (vs air)
Tensione di vapore
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Nome Commerciale
SupraSolv®
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
997 °F
Limite di esplosione
7 %
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n/D 1.496 (lit.)
kinematic viscosity
0.7 cSt(20 °C)
P. eboll.
110-111 °C (lit.)
Punto di fusione
-93 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 4 °C
Densità
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
SupraSolv ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization detector). SupraSolv solvents offer the largest specified retention time range, a clear baseline and a minimal signal-to-noise ratio leading to reliable and reproducible analysis results.
Altre note
Explore various lab safety accessories and equipment for safe handling of solvents to increase your safety level from the first usage.
Note legali
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
39.9 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
4.4 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2
Toluene ACS reagent, ≥99.5%
Sigma-Aldrich
179418
Toluene
Etilacetato for gas chromatography ECD and FID SupraSolv®
Supelco
1.10972
Etilacetato
Protocolli
Determinare il selenio in acqua con questo test fotometrico e un campione limpido e filtrato, con misurazione dei risultati a 445 nm.
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.