Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 g | Spedizione prevista il25 maggio 2026daMerck S.p.A | 132,00 € |
1 kg | ||
3 kg | Spedizione prevista il11 gennaio 2027daMerck S.p.A | 1.210,00 € |
10 kg | Spedizione prevista il17 giugno 2026daMerck S.p.A | 3.250,00 € |
25 kg | Spedizione prevista il08 giugno 2026daMerck S.p.A | 4.280,00 € |
Informazioni su questo articolo
132,00 €
Spedizione prevista il25 maggio 2026Dettagli
Quality Segment
agency
JP, Ph. Eur., USP
vapor pressure
<0.1 hPa ( 20 °C)
product line
EMPROVE® EXPERT
assay
98.5-101.0% dry basis (alkalimetric)
form
crystalline powder
pH
0.8-1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
168-170 °C
solubility
650 g/L
density
1.54 g/cm3
bulk density
780 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤300 ppm
cation traces
Fe: ≤20 ppm, heavy metals (as Pb): ≤10 ppm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
InChI key
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
General description
Programma M-Clarity
In quanto parte del nostro programma EMPROVE®, le nostre materie prime sono accompagnato dai dossier EMPROVE®, che mettono a vostra disposizione un supporto documentale completo e aggiornato che vi aiuterà a superare gli ostacoli normativi, a gestire i rischi e a migliorare i vostri processi produttivi.
Non solo la nostra offerta completa di prodotti chimici per i processi upstream mette a disposizione dei produttori del comparto biofarmaceutico le materie prima di alta qualità necessarie alla produzione di soluzioni terapeutiche consolidate o innovative, ma li assiste anche nel velocizzare il percorso fino al mercato e a superare gli ostacoli normativi. Possiamo assicurarvi la trasparenza di tutta la supply chain e un approvvigionamento sicuro in tutto il mondo, facilitando il processo di qualificazione dei vostri prodotti con servizi e assistenza normativa della massima qualità.
Biochem/physiol Actions
Analysis Note
Identificazione (spettro IR): conforme
Identificazione (cloruri): conforme
Aspetto: polvere cristallina bianca o quasi bianca o cristalli incolori
Aspetto della soluzione (25 g/L in acqua): limpida e di colore non più intenso della soluzione di riferimento BY₆
Potere rotatorio spec. (α 20/D, 80 g/L, acido cloridrico 250 g/L, (calcolato sulla sostanza secca): da +5,5 a +7,0
Potere rotatorio spec. (α 25/D, 80 g/L, acido cloridrico 6 mol/L, (calc. sulla sostanza secca): da +5,7 a +6,8
Solfati (SO₄): ≤ 300 ppm
Metalli pesanti (come Pb): ≤ 10 ppm
Fe (ferro): ≤ 20 ppm
Composti correlati, totali (TLC): ≤ 0,5 %
Sostanze positive alla ninidrina (LC) (impurezza A (570 nm)): ≤ 0,5 %
Sostanze positive alla ninidrina (LC) (tutte le impurezze positive alla ninidrina): ≤ 0,2 %
Sostanze positive alla ninidrina (LC) (ammonio (570 nm)): ≤ 0,02 %
Sostanze positive alla ninidrina (LC)(impurezze totali): ≤ 1,0 %
Solventi residui (ICH Q3C): esclusi sulla base del processo produttivo
Ceneri solfatate (600 °C): ≤ 0,1 %
Perdita all′essiccamento (sotto vuoto < 0.7 kPa, P₂O₅, 24 h): 8.0 - 12.0 %
Endotossine batteriche: ≤ 6.0 I.U./g
Le specifiche per le impurezze elementali sono state stabilite tenendo in considerazione la Linea guida per le Impurezze Elementali ICH Q3D. È improbabile che elementi della Classe 1-3 siano presenti al di sopra del limite previsto dall′opzione 1 dell′ICH Q3D, se non specificato e indicato(*).
Conforme a Ph Eur,USP.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| agency JP, USP, Ph. Eur. | agency traceable to Ph. Eur. C3290000, traceable to USP 1161509 | agency meets EP testing specifications, meets USP testing specifications | agency - |
| form crystalline powder | form - | form powder or crystals | form powder |
| assay 98.5-101.0% dry basis (alkalimetric) | assay - | assay 98.5-101.0% dry basis | assay - |
| bulk density 780 kg/m3 | bulk density - | bulk density - | bulk density - |
| product line EMPROVE® EXPERT | product line - | product line - | product line - |
| solubility 650 g/L | solubility - | solubility water: 1 g/10 mL, clear, colorless | solubility water: 100 g/L at 25 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-cisteina
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Mantenere la conformità alle GMP utilizzando il programma Emprove®.
Accelerate la qualificazione, mantenete la conformità e risparmiate tempo con Emprove® Dossiers.
Nota: verrete portati su EmproveSuite.com. Il vostro nome utente e la vostra password sono separati da SigmaAldrich.com e possono essere diversi.
Registrati gratuitamente e accedi a Emprove® Dossiers in pochi minuti. Aggiornate il vostro piano di abbonamento per sbloccare contenuti avanzati e personalizzati nella Emprove® Suite.
Non trovate quello che state cercando? Visitate la pagina di aiuto del programma Emprove®..