Documenti fondamentali
1161509
USP
L-cisteina
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
L-Cysteine hydrochloride monohydrate
Scegli un formato
600 MG
551,00 €
551,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
600 MG
551,00 €
About This Item
Formula condensata:
HSCH2CH(NH2)COOH · HCl · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
175.63
Beilstein:
5158059
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
551,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cysteine
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
USP
Solubilità
water: 100 g/L at 25 °C
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O.Cl.N[C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S.ClH.H2O/c4-2(1-7)3(5)6;;/h2,7H,1,4H2,(H,5,6);1H;1H2/t2-;;/m0../s1
QIJRTFXNRTXDIP-JIZZDEOASA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
L-Cysteine hydrochloride USP reference standard intended for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard stock solution during the assay and impurity analysis of Cysteine Hydrochloride and Cysteine Hydrochloride Injection.[1] [2]
Azioni biochim/fisiol
Antagonista del recettore glutammatergico NMDA.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
USP issued SDS can be found here.
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
L-Cisteina anhydrous, ≥98% (TLC)
Sigma-Aldrich
C1276
L-Cisteina
L-cisteina EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
SAFC
1.02735
L-cisteina
L-Cistina Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1323
L-Cistina
L-Cistina certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
49603
L-Cistina
Acetilcisteina United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1009005
Acetilcisteina
Cysteine Hydrochloride
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 42(1), 1221-1221 (2023)
Cysteine Hydrochloride Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 1222-1222 (2018)