Vai a
1.02497
NMP
for headspace gas chromatography SupraSolv®
Sinonimo/i:
1-metil-2-pirrolidone
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Taglio della confezioneSKUDisponibilitàPrezzo
0.5 L
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
157,00 €
1 L
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
275,00 €
2.5 L
Spedizione prevista il22 maggio 2026daMerck S.p.A
576,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
Peso molecolare:
99.13
UNSPSC Code:
41116105
EC Index Number:
212-828-1
NACRES:
NA.03
MDL number:
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
GC-HS: suitable
Bp:
202 °C/1013 hPa
Vapor pressure:
0.32 hPa ( 20 °C)
157,00 €
Spedizione prevista il22 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Nome del prodotto
1-metil-2-pirrolidone, for headspace gas chromatography SupraSolv®
vapor pressure
0.32 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
product line
SupraSolv®
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
245 °C
potency
3598 mg/kg LD50, oral (Rat), 8000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
technique(s)
GC-HS: suitable
pH
8.5-10.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
bp
202 °C/1013 hPa
mp
-24 °C
transition temp
flash point 91 °C
solubility
1000 g/L
density
1.03 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
N1(CCCC1=O)C
InChI
1S/C5H9NO/c1-6-4-2-3-5(6)7/h2-4H2,1H3
InChI key
SECXISVLQFMRJM-UHFFFAOYSA-N
General description
La gamma di solventi a purezza elevata SupraSolv® è stata sviluppata specificamente per la gascromatografia con campionamento dello spazio di testa (HS-GC) per l′analisi dei solventi residui (RS) nei principi attivi, negli eccipienti e nei prodotti farmaceutici nel rispetto della farmacopea europea e quella statunitense. Le concentrazioni di RS per i solventi a purezza elevata sono specificate in base alle Linee Guida ICH (International Council for Harmonizaton of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use) Q3C “Impurezze: Linee Guida per i solventi residui”
Application
Inteso per la rivelazione sensibile di analiti delle classi ICH 1, 2 e 3 nelle analisi di residui e nelle analisi ambientali:
Qualsiasi solvente residuo di classe 1 sec. ICH ≤ 1 μg/g
Qualsiasi solvente residuo di classe sec. ICH ≤ 10 μg/g
Qualsiasi solvente residuo di classe 3 sec. ICH ≤ 50 μg/g
Other Notes
Esplorate i diversi accessori e le attrezzature per la sicurezza in laboratorio per una manipolazione sicura dei solventi che vi consenta di aumentare il livello di sicurezza fin dal primo utilizzo.
Legal Information
SUPRASOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
5.438998.06072443778
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
technique(s)
GC-HS: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.5% (GC)
assay
≥99.0%
solubility
1000 g/L
solubility
1000 g/L
solubility
1000 g/L
solubility
acetone: miscible(lit.), alcohol: miscible(lit.), benzene: miscible(lit.), chloroform: miscible(lit.), ethyl acetate: miscible(lit.), water: miscible(lit.)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
expl. lim.
1.3-9.5 % (v/v)
expl. lim.
9.5 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-metil-2-pirrolidone
pictograms
Exclamation markHealth hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Classe di stoccaggio
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
195.8 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
91 °C - Pensky-Martens closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
872-50-4
CAS No.
872-50-4
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
Gas chromatography separates volatile compounds in the gas phase, applied in various industries for quality control.
La gascromatografia separa i composti volatili in fase gassosa e viene applicata in varie industrie per il controllo della qualità.
Numero articolo commerciale globale
SKUGTIN
102497100004027269692629
102497250004027269692636
102497050004027269692612
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf